Merck
Pular para
E2750
(+)-Pseudoephedrine hydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
(+)-ψ-Ephedrine hydrochloride, (1S,2S)-2-Methylamino-1-phenylpropanol hydrochloride, d-Isoephedrine hydrochloride, d-Pseudoephedrine hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.69
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-462-1
Beilstein/REAXYS Number:
3915112
MDL number:
Assay:
≥98%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
185-188 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1
InChI key
BALXUFOVQVENIU-KXNXZCPBSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective adrenergic agonist; decongestant
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)