Merck
Pular para
C8286
Cellotetraose
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
(β-D-Glc-[1→4])3-D-Glc, D-(+)-Cellotetraose
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H42O21
Número CAS:
Peso molecular:
666.58
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78869
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Application
Cellotetraose is a 4-glucose polymer cellulodextrin derived from cellulose degradation. Cellotetraose and other cellulodextrins, such as cellulobiose, cellulotriose and cellopentaose are used by cellulosic bacteria as sources of energy. Cellotetraose is used to help identify, differentiate and characterize oligosaccharide metabolizing enzymes.[1][2]
Biochem/physiol Actions
Cellotetraose is a substrate for many cellulases and for 1,4-β-D-glucan glucohydrolases. It is also the end product of some cellulases, such as Cel9R from Clostridium thermocellum.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C725222150M4295
Cellotetraose ≥85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8286
Cellotetraose
D-(+)-Cellobiose ≥99.0%, suitable for microbiology, Reducing sugar disaccharide
Millipore
22150
D-(+)-Cellobiose
Maltotriitol ≥95%
Sigma-Aldrich
M4295
Maltotriitol
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
C8286-2MG04061833522097
C8286-10MG04061832628783
C8286-25MG04061832628790