Alterar visualização
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 611,00 | |
| 500 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.263,00 R$ 2.149,85 |
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Color:
yellow
R$ 611,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
color
yellow
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| color yellow | color natural | color red | color - |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene cap, red cap |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for 25 mm culture tubes, disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2298-500EA | 04061832327693 |
| C2298-100EA | 04061832327686 |