Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
100 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 667,00 |
500 ea | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.482,00 |
Sobre este item
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
R$ 667,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarcolor
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
- Magenta™ 2-way cap is made of polypropylene.
- 25 mm diameter x 31 mm height.
- Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
- Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
- Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
- Flexible ribs.
- Visually transparent.
- Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| color natural | color - | color - | color clear |
| compatibility for use with 25 mm culture tubes | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?