Merck
Pular para
A166
Sp-Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate triethylammonium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Sp-Cyclic 3′,5′-hydrogen phosphorothioate adenosine hydrate, Sp-cAMPS triethylammonium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.997,00
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 7.429,00
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 12.256,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N5O5PS · C6H16N · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
446.46 (anhydrous basis)
MDL number:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.997,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −25.43°, c = 0.99 in H2O(lit.)
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)CC.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4CO[P@@](S)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O5PS.C6H15N/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(19-10)1-18-21(17,22)20-7;1-4-7(5-2)6-3/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,22)(H2,11,12,13);4-6H2,1-3H3/t4-,6-,7-,10-,21+;/m1./s1
InChI key
OXIPZMKSNMRTIV-BIQAKYJPSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent, membrane-permeable activator of cAMP-dependent protein kinase I and II.
Sp-Diastereomer of adenosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate is a potent, membrane-permeable activator of cAMP dependent protein kinase I and II that mimics the effects of cAMP as a second messenger in numerous systems while being resistant to cyclic nucleotide phosphodiesterases; exhibits greater specificity and affinity than forskolin and cAMP analogs such as dibutyryl-cAMP.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
A165C240A6885
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white
color
white
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)