Merck
Pular para
862
FRV-Alkaline Solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use with Sigma kit 86R, for the demonstration of alkaline phosphatase in granulocytes. The procedure is often referred to as the LAP procedure.
Other Notes
Fast red violet LB base, 5 mg/mL, in hydrochloric acid, 0.4 mol/L, with stabilizer.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)