Merck
Pular para
40941
Methylphosphonic acid
99.0-101.0% (T)
Sinônimo(s):
MPA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3P(O)(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
96.02
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-607-2
Beilstein/REAXYS Number:
1739372
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
loss
≤2.0% loss on drying
pH
0.9-1.4
mp
103-109 °C, 105-107 °C (lit.)
solubility
H2O: 2.88 g in 30 mL, clear, colorless
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES string
CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
InChI key
YACKEPLHDIMKIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Highly pure methylphosphonic acid for phosphoproteome analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylphosphonic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
>392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 200 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)