Merck
Pular para
08602
Nigerose
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Sakebiose
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.522,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11
Número CAS:
Peso molecular:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
R$ 1.522,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
QIGJYVCQYDKYDW-NSYYTRPSSA-N
Application
Nigerose (Sakebiose), an α(1,3) linked glucose disaccaharide, is used as a substrate to identify, differentiate and quantify enzymes such as nigerose phosphorylase(s) and α-glucosidase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
0538992145K4769
Nigerose ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
08602
Nigerose
Isomaltose analytical standard
Supelco
05389
Isomaltose
D-Panose analytical standard
Supelco
92145
D-Panose
Kojibiose ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
K4769
Kojibiose
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
white to off-white
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
08602-10MG04061838652645