Merck
Pular para
52411
Ácido heptafluorobutírico
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
HFBA, Reagente de Edman N.° 3, Ácido perfluorobutírico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
5 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 388,00
25 mL
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.274,00
Sobre este item
Fórmula linear:
CF3CF2CF2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-786-3
Beilstein/REAXYS Number:
1426882
MDL number:
R$ 388,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
description
anionic
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤3 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
O ácido heptafluorobutírico (HFBA) pode ser usado para clivar ligações glicil-serina em um protocolo experimental feito para sequenciar proteínas ricas em glicina de garra de lagarto.
Other Notes
Visita o Portal IC para saber mais
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
7724949540H1006
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ácido heptafluorobutírico
signalword
Danger
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
pictograms
CorrosionExclamation mark
hcodes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf