Merck
Pular para
33763
Microcystin-LW solution
Sinônimo(s):
Biotoxin, Cyanobacterial toxin, Algae bloom toxin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H72N8O12
Número CAS:
Peso molecular:
1025.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C54H72N8O12/c1-29(2)24-42-52(69)61-46(54(72)73)33(6)48(65)59-43(27-37-28-55-40-19-15-14-18-38(37)40)51(68)57-39(21-20-30(3)25-31(4)44(74-10)26-36-16-12-11-13-17-36)32(5)47(64)58-41(53(70)71)22-23-45(63)62(9)35(8)50(67)56-34(7)49(66)60-42/h11-21,25,28-29,31-34,39,41-44,46,55H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)/b21-20+,30-25+/t31-,32-,33-,34+,39-,41+,42-,43-,44-,46+/m0/s1
InChI key
CJIASZBWXIFQMU-LNXRSHCCSA-N
General description
Microcystin-LW is a toxic analog of microcystin produced by cyanobacteria in freshwater systems.
Application
Microcystin-LW may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in raw and treated waters using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Eyes,Central nervous system
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Extraction and high-performance liquid chromatographic method for the determination of microcystins in raw and treated waters.
Lawton AL, et al.
Analyst, 119(7), 1525-1530 (1994)
Número de item de comércio global
SKUGTIN
33763-1ML04061826743652