Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
4 M, 4 N
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarvapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
4 M, 4 N
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hidróxido de sódio
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?