Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 50 reactions | Previsão de entrega em28 de maio de 2026deCajamar | R$ 1.475,00 | |
| 100 reactions | Previsão de entrega em28 de maio de 2026deCajamar | R$ 2.867,00 | |
| 200 reactions | Previsão de entrega em28 de maio de 2026deCajamar | R$ 5.050,00 |
Sobre este item
R$ 1.475,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2026Detalhes
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 200 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
hotstart: no
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 100 reactions (05091284001), pkg of 200 reactions (05081963001), pkg of 50 reactions (05081955001)
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
input
purified RNA
detection method
probe-based
General description
A alta taxa de mutação é marca registrada da replicação retroviral. Isso se origina no mecanismo de replicação de genoma por transcriptase reversa codificada pelo vírus, a qual transcreve o RNA genômico do vírus em um dsDNA. Durante o processo, a transcrição reversa produz erros frequentes de replicação. Uma explicação aceita para tal imprecisão é a ausência de atividade de exonucleases de TR 3′-5′. A taxa naturalmente alta de erro das transcriptases reversas não é ideal para várias aplicações diferentes.
O componente central do kit de síntese de cDNA de alta fidelidade Transcriptor é a transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor, uma mistura de uma transcriptase reversa recombinante e uma enzima mediadora da revisão. A sinergia entre ambas as enzimas é fundamental para a capacidade da mistura enzimática de fazer a transcrição reversa dos moldes de RNA com fidelidade 7 vezes maior em relação a outras transcriptases reversas usadas comumente.
A mistura de enzimas de transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor faz a transcrição reversa de até 14 kb de modo eficiente. Devido à alta termoestabilidade de ambos os componentes enzimáticos e ao sistema de tamponamento especialmente otimizado, a transcrição reversa é possível em temperaturas de até +55 °C. Isso permite a transcrição reversa de moldes ricos em GC, com estrutura secundária alta, sem a necessidade de incluir aditivos que possam influenciar negativamente a precisão da reação de transcrição reversa.
A transcriptase reversa recombinante incluída na mistura enzimática é expressa em E. coli. A enzima tem atividade de DNA polimerase direcionada ao RNA, atividade de DNA polimerase dependente de DNA, atividade de desenrolamento e atividade de RNase H que degrada RNA em híbridos de RNA:DNA. A última evita a necessidade de realizar uma etapa adicional e demorada de incubação da RNase H após a transcrição reversa, reduzindo o tempo de reação e os custos.
O kit de síntese de cDNA de alta fidelidade Transcriptor fornece todos os reagentes necessários para reações de síntese da primeira fita de cDNA. Para fazer o preparo (priming), pode-se usar três sistemas de primers diferentes. Dois primers de síntese de cDNA são fornecidos com o kit: primers de hexâmeros aleatórios e um primer de oligonucleotídeo (dT)18 ancorado. O último é projetado para se ligar no início da cauda poli(A) para gerar cDNAs de tamanho completo e para impedir o priming a partir de sítios internos da cauda poli(A). As terminações 5′ de mRNAs longos são frequentemente pouco representadas, portanto, este método de priming é preferível para a maioria das aplicações. O uso de primers hexâmeros aleatórios permite fazer o priming ao longo de todo o comprimento do RNA para representação uniforme de todas as sequências de RNA, além de permitir a transcrição reversa de RNAs que não têm cauda poli(A). O inibidor de RNase Protector termoestável (incluído no kit) protege o RNA contra degradação em altas temperaturas de reação.
Application
- Clonagem de genes de interesse
- Sequenciamento de transcriptomas
- Geração de bibliotecas de cDNA com insertos grandes e de comprimento total
- Geração de análise da expressão gênica, como análise de splicing de RNA
Como o kit também é testado com os instrumentos LightCycler® e outros instrumentos de PCR em tempo real, o produto também é ideal para aplicações de RT-PCR quantitativo que requerem alta fidelidade.
O kit contém todos os componentes para sintetizar cDNA adequado para uso direto em RT-PCR qualitativo com termocicladores convencionais ou RT-PCR quantitativo em instrumentos de PCR em tempo real. O tamanho de embalagem de 50 reações também inclui 10 reações controle (RNA controle e mistura de primers controle).
Features and Benefits
- Beneficie-se de uma mistura enzimática otimizada com fidelidade 7 vezes maior que outras transcriptases reversas usadas comumente.
- Valha-se de dados verdadeiramente fiéis, conforme determinado pelo sequenciamento de vários milhões de bases com o Sistema Genome Sequencer 20:
Combine precisão com alta sensibilidade, rendimento alto e transcritos de comprimento total.
- Produza transcritos de comprimento total de até 14 kb com os primers oligonucleotídeos ancorados (dT)18 incluídos no kit.
- Obtenha rendimento excelente.
- Detecte moldes com baixos número de cópias. Faça a transcrição reversa com quantidades tão pequenas quanto 10 pg de molde de RNA.
- Transcreva diversos moldes, mesmo os mais difíceis (p. ex., RNAs ricos em GC com estrutura secundária alta), em temperaturas de até +55 °C.
Obtenha resultados mais rapidamente.
- Reduza o tempo de reação da transcrição reversa para tão pouco quanto 10 minutos.
- Seja o primeiro a terminar.
Analysis Note
Other Notes
A taxa de erro foi determinada por sequenciamento, usando o Sistema Genome Sequencer 20. Foi feita a transcrição reversa do RNA com a transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor e uma transcriptase reversa M-MuLV comumente usada. Após a purificação do cDNA e a amplificação com uma polimerase de revisão, a taxa de erro das transcriptases reversas foi calculada subtraindo-se a taxa de erro do controle do PCR, realizado com DNA de plasmídeo contendo a mesma sequência. A taxa de erro da transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor representa a média de quatro experimentos independentes nos quais pelo menos 3,1 x 106 bases foram sequenciadas. Para a transcriptase reversa M-MuLV foram sequenciadas 4,5 x 106 bases.
A precisão é representada como a taxa de erro -1, ou seja, o número médio de bases cuja transcrição reversa é feita com sucesso antes de haver um único erro de transcrição. A transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor demonstra maior precisão que uma transcriptase reversa M-MuLV padrão, o que resulta em menor taxa de erro durante a síntese de cDNA.
Foi feita a transcrição reversa de RNA total (1 μg de RNA total de músculo humano para o fragmento de 2,3 kb; 1 μg de RNA total de HeLa para os fragmentos de 5,4 kb e 9,4 kb; 2 μg de RNA total de cérebro de rato para o fragmento de 12,4 kb) com diferentes transcriptases reversas, segundo as recomendações dos fabricantes. Uma alíquota de 5 μl de cada reação de cDNA foi subsequentemente amplificada com o Expand Long Range dNTPack da Roche. Os resultados mostram que o kit de síntese de cDNA de alta fidelidade Transcriptor transcreve uma ampla gama de tamanhos de fragmentos, com maior rendimento e especificidade que as transcriptases reversas de outros fornecedores.
Foi feita a transcrição reversa de um micrograma de RNA total de HeLa a +50 °C para os tempos indicados. Alíquotas de cinco microlitros de reações de cDNA foram amplificadas com primers para obter um fragmento de 8,5 kb, usando o Expand Long Range dNTPack da Roche. Todas as reações foram realizadas em duplicata. Os resultados mostram que o kit de síntese de cDNA de alta fidelidade Transcriptor transcreve RNA de modo eficiente com alta velocidade e precisão.
Foi feita a transcrição reversa de 1 μg de RNA total de HeLa a +50 °C para os tempos indicados. Alíquotas de 5 μl de reações de cDNA foram amplificadas com primers para obter um fragmento de 8,5 kb, usando o Expand Long Range dNTPack da Roche. Todas as reações foram realizadas em duplicata
- Transcriptase reversa de alta fidelidade Transcriptor (mistura de uma transcriptase reversa recombinante e uma enzima mediadora da revisão)
- O tampão de reação de alta fidelidade Transcriptor, concentrado 5x
- O inibidor de RNase Protector
- Mistura de dNTP, grau de PCR
- Primer de oligonucleotídeo (dT)18 ancorado
- Primer hexâmero aleatório
- DTT
- Água, grau de PCR
- RNA controle - fração de RNA total purificada da linhagem celular imortalizada K-562*
- Mistura de primers PBGD controle (primer nas direções 5′ e 3′)*
* Incluído apenas no tamanho de embalagem de 50 reações.
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| input purified RNA | input - | input purified RNA | input purified DNA |
| detection method probe-based | detection method probe-based | detection method probe-based | detection method - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| packaging pkg of 100 reactions (05091284001), pkg of 50 reactions (05081955001), pkg of 200 reactions (05081963001) | packaging pkg of 200 reactions (03531287001), pkg of 25 reactions (03531317001), pkg of 50 reactions (03531295001) | packaging pkg of 150 reactions (04655885001), pkg of 50 reactions (04655877001) | packaging kit of 1 (2 components) |
| feature hotstart: no | feature dNTPs included: no, hotstart: no | feature hotstart | feature High Fidelity PCR, dNTPs included, hotstart: no |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Conteúdo relacionado
A RT-qPCR, ou PCR de transcrição reversa quantitativa, combina os efeitos da transcrição reversa e da PCR quantitativa ou PCR em tempo real para amplificar e detectar alvos específicos. A RT-qPCR tem várias aplicações, incluindo a quantificação dos níveis de expressão gênica, a validação da interferência de RNA (RNAi) e a detecção de agentes patogênicos, como vírus.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5091284001 | 04061838338235 |
| 5081963001 | 04061838338228 |
| 5081955001 | 04061838338211 |