Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 20 tabs | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 2.519,00 | |
| 3 x 20 tabs | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 6.161,00 |
Sobre este item
R$ 2.519,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
<7.5
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Application
O cOmplete contém inibidores reversíveis e irreversíveis de proteases. Portanto, recomendamos adicionar o cOmplete a todos os tampões-estoque e soluções-estoque tipicamente protegidos com inibidores de proteases, e não apenas durante as etapas iniciais de purificação.
O cOmplete contém EDTA (1 comprimido produz uma solução com 1 mM de EDTA em 50 ml). Portanto, o tampão de extração não deve conter cátions divalentes como Ca2+, Mg2+ ou Mn2+; caso contrário, a inibição das metaloproteases poderá ser incompleta. Se a proteína de interesse vai ser purificada por IMAC (cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados), por exemplo, proteínas recombinantes marcadas com o marcador poli-His, o EDTA deve ser eliminado (p. ex., por diálise) antes da cromatografia.
Alternativamente, pode-se usar o produto cOmplete sem EDTA. Esses comprimidos são idênticos ao cOmplete, exceto por não conterem EDTA nem outros agentes quelantes.
Os comprimidos cOmplete inibem a atividade proteolítica em volumes grandes de extração (até 50 ml). Se estiver trabalhando com volumes menores (até 10 ml), recomendamos usar o cOmplete Mini. A composição do comprimido cOmplete Mini é idêntica a do comprimido cOmplete normal.
- tampão de lise para a homogeneização de músculo liso cavernoso (CSM) de ratos para obter das frações membranosa e citossólica
- tampão frio A para o preparo de extratos citossólicos e nucleares
- tampão de lise para homogeneização de tecidos para determinação da expressão de proteínas por western blot
- solução salina tamponada com fosfato (PBS) para lise de retina de ratos para ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Fáceis de usar: Basta colocar um comprimido de dissolução rápida dentro do seu tampão.
- Proteção completa: Proteja instantaneamente as suas proteínas contra diversas proteases.
- Flexível: Protege proteínas em extratos de quase todos os tecidos ou células, inclusive animais, vegetais, de leveduras, bacterianos ou fúngicos.
- Seguros: Escolha inibidores não tóxicos que não oferecem risco a você ou àqueles ao seu redor.
- Adequado para purificação por IMAC: Purifique proteínas marcadas com poli-histidina com a resina de purificação cOmplete His-Tag.
Physical form
Preparation Note
Solução de trabalho: Preparo da solução de trabalho:
Um comprimido inibidor de proteases cOmplete é suficiente para a inibição da atividade proteolítica em 50 ml de solução de extração. Se há atividade proteolítica muito alta, um comprimido deve ser usado para cada 25 ml de tampão de extração. Os comprimidos podem ser adicionados diretamente ao meio de extração. Alternativamente, uma solução-estoque (conc. 25 X) pode ser preparada.
Preparo da solução-estoque (conc. 25X):
Dissolva um comprimido inibidor de proteases cOmplete em 2 ml de água destilada ou em 2 ml de tampão fosfato a 100 mM, pH 7,0. A solução-estoque também pode ser preparada em 10 mM de tampão Tris, pH 7,2 a 7,5.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução estoque pode ser armazenada a 2 ºC a 8 °C por 1 a 2 semanas, ou pelo menos 12 semanas a -15 ºC a -25 °C.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| solubility aqueous buffer: soluble | solubility water: soluble | solubility aqueous buffer: soluble, water: soluble | solubility aqueous buffer: soluble, water: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging vial of 20 tablets (11697498001), vial of 3 × 20 tablets (11836145001) | packaging pkg of 20 tablets | packaging pack of 30 tablets (individually packed in foil blister packs) | packaging pkg of 20 tablets (individually packed in foil blister packs) |
| optimum pH <7.5 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coquetel Inibidor de Proteases cOmplete™
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
Artigos
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11697498001 | 04061838251008 |
| 11836145001 | 04061838251121 |