Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.229,00 | |
| 500 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.147,00 |
R$ 1.229,00
biological source
rabbit muscle
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (10127566001), pkg of 500 mg (10736988001)
manufacturer/tradename
Roche
color
white to light yellow
optimum pH
6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
ATPase <0.001%, HK <0.001%, myokinase <0.001%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... CKM(100009056)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Dissolver em tampão imidazol 0,1 M; aliquotar e armazenar a -15 ºC a -25 °C.
Estável por cerca de quatro semanas a -15 ºC a -25 °C.
Evite o congelamento e o descongelamento repetidos.
Dissolver em solução de NaHCO3 0,5%.
Não congelar. Armazenar ao abrigo da luz.
Estável por 2 a 3 dias, quando armazenado a 2 °C a 8 °C.
Ou
Dissolver em tampão de glicina 30 mM, pH 9,0, com DTT 0,2 mM.
Estável por 2 a 3 dias, quando armazenado a 2 °C a 8 °C.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information rabbit ... CKM(100009056) | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) | Gene Information - | Gene Information human ... CKB(1152), CKM(1158) |
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source - | biological source human heart |
| form lyophilized | form - | form crystalline | form liquid |
| suitability suitable for immunoprecipitation | suitability - | suitability - | suitability suitable for tissue |
| application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| optimum pH 6.0-7.0(reverse reaction), 9.0(forward reaction) | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 10127566001 | 04061838667335 |
| 10736988001 | 04061838674937 |