Merck
Pular para
PP63
IgG, Rabbit Gamma Globulin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rabbit
Application:
Citations:
-
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
antibody form
purified antibody
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
Preparation Note
Maintain frozen at -20°C in undiluted aliquots for up to 6months.
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: [email protected]
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
PP63-K04053252266782
PP63-10-KC04053252523786