Merck
Pular para
PMEF-CF
Fibroblastos embrionários primários de camundongos EmbryoMax®
Sinônimo(s):
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
A linha EmbryoMax de células de PMEF fornece aos pesquisadores uma solução conveniente para cultura de células ES, eliminando a necessidade de isolamento e preparação demorados de células alimentadoras. Muitos protocolos de cultura de células-tronco embrionárias necessitam do uso de células primárias de fibroblastos de embriões de camundongos (PMEF). Nesses protocolos, as células ES são normalmente cultivadas numa monocamada de células alimentadoras de PMEF. As células alimentadoras desempenham duas funções importantes na cultura de células-tronco: secretam vários fatores de crescimento importantes no meio, que ajudam a manter a pluripotência, e fornecem uma matriz celular para o crescimento das células ES.
Os fibroblastos primários de embriões de camundongos, cepa CF1, são tratados com mitomicina C e servem como uma camada de alimentação para células ES/IPS de camundongos e humanas.
Plaqueamento de células alimentadoras MEF
Procedimento
1. Antes de descongelar as células alimentadoras PMEF, cubra as placas/frascos com solução de gelatina.
2. Descongele o(s) frasco(s) de PMEF rapidamente em banho-maria a 37 °C e transfira para um tubo de 15 ml (já contendo 10 ml de meio de célula alimentadora de PMEF quente). Inverta suavemente o tubo para distribuir e centrifugue a 300 xg durante 4–5 minutos.
3. Remove o sobrenadante e ressuspende o sedimento celular em meio de célula alimentadora de PMEF quente.
4. Remove a solução de gelatina das placas/frascos e separe alíquotas da suspensão de células alimentadoras de PMEF nas densidades recomendadas na Tabela 4.1 do guia de protocolo ES do camundongo.
5. Incuba as células alimentadoras de PMEF a 37 °C com 5% de CO2. Use as Figuras 4A, B e C no guia de protocolo ES do camundongo como um guia para uma estimativa da densidade e
aparência correta do PMEF. Placas gelatinizadas podem ser utilizadas por 12–14 dias.
Biochem/physiol Actions
Fibroblastos embrionários primários de camundongos
Packaging
5-6x106 ea
Preparation Note
Após o recebimento, os frascos devem ser armazenados a -80°C. Se armazenar por mais de 6 meses, armazene na fase de vapor do nitrogênio líquido (certifique-se de que a tampa esteja bem fechada) por até 2 anos.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PMEF-CFLPMEF-HLPMEF-DR4X-M
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Artigos
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Conteúdo relacionado
The cell culture protocols described in this instructional manual include the in vitro culture of murine ES cells using EmbryoMax products along with ESGRO® mLIF medium supplement, as well as feeder-free and serum-free ES cell culture using the ESGRO Complete™ line of products. Also included in this instructional manual are: methods for serum-free neuronal differentiation of mouse ES cells, iPS cell generation using STEMCCA™ lentivirus kits, cre-recombinase mediated excision of STEMCCA™ genes from iPS cells, derivation and rescue of new and existing ES cell lines using RESGRO™ Culture Medium and ESGRO Complete™ system.
Exibir todo o conteúdo relacionado
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Alec R Nickolls et al.
Disease models & mechanisms, 13(6) (2020-05-20)
The basal lamina is a specialized sheet of dense extracellular matrix (ECM) linked to the plasma membrane of specific cell types in their tissue context, which serves as a structural scaffold for organ genesis and maintenance. Disruption of the basal
Número de item de comércio global
SKUGTIN
PMEF-CF04053252667404