Merck
Pular para
MX0160
Maltose, Monohydrate, Powder
Sinônimo(s):
Maltose, Monohydrate, Powder
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
powder
Quality Level
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Specifications:
Loss on drying: 7% max
Melting range: 109-113°C
Specific rotation [a]25/D: +111.7-+130.4°
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.059111.059121.05910
Maltose monohydrate EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.05911
Maltose monohydrate
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
color
white
color
-
color
-
color
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe de armazenamento
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
MX0160-2004055977229479
MX0160-104055977230314
MX0160-704055977229486