Merck
Pular para
MX0075
Magnesium sulfate
anhydrous powder Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR
Sinônimo(s):
Magnesium Sulfate, Anhydrous, Sulfuric Acid Magnesium Salt, Epsom salts
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MgO4S
Número CAS:
Peso molecular:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Form:
powder
Solubility:
300 g/L
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Level
assay
≥98.0% (complexometric)
form
powder
loss
≤2% loss on ignition
color
white
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
1124 °C (Lit.)
solubility
300 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.001%, Ca: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, NH4+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study highlights a novel application of magnesium sulfate in pesticide residue analysis, employing it within the QuEChERS method to enhance preconcentration and detection capabilities in agricultural chemistry (Petrarca et al., 2024).
Analysis Note
Ammonium (NH4): 0.005% max
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98.0% min
Calcium (Ca): 0.04% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on ignition: 2.0% max
Manganese (Mn): 0.001% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
MX0075-3004061839428317
MX0075-304061839428300
MX0075-104061839428294