Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Level
material
flat bottom wells, Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate
description
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays, solubility assay testing
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), activity assay: suitable, bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable, solubility assay: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Application
Proteína
Ensaios
Ensaios baseados em esferas/resinas
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size | pore size 1.2 μm pore size |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear acrylic plate | material Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells | material Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene |
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface |
| working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL | working volume 50-250 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana PVDF hidrofílica
Classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Conteúdo relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MSGVN2210 | 04053252317552 |
| MSGVN2250 | 04053252577222 |