Selecione um tamanho
| Tamanho da embalagem | SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Estrutura celular
O kit de ensaio de invasão celular CHEMICON destina-se apenas ao uso em pesquisa; não deve ser usado em aplicações diagnósticas ou terapêuticas.
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Solução de desprendimento celular: (Número do item 90131) Um frasco - 16 mL.
Tampão de lise celular 4X: (Número do item 90130) Um frasco - 16 mL.
Corante CyQuant GR 1: (Número do item 90132) Um frasco - 75 mL
Pinça: (Número do item 10203) Uma cada.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method fluorometric | detection method colorimetric | detection method fluorometric | detection method colorimetric |
| species reactivity vertebrates | species reactivity vertebrates | species reactivity human | species reactivity vertebrates |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Chemicon®, QCM | manufacturer/tradename Chemicon®, QCM | manufacturer/tradename Chemicon®, QCM | manufacturer/tradename Chemicon®, QCM |
signalword
Danger
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ECM554 | 04053252366406 |