Merck
Pular para
8.16005
L-Histidina
for synthesis
Sinônimo(s):
Ácido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propiônico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
209.63
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
211-438-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4168261
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
solubility
149.55 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
770 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=11 in HCl 6 mol/l): +8.5 - +9.5 °
Identity (IR): passes test
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
1.04350H07550001.04354
L-Histidina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.16005
L-Histidina
L-Histidina for biochemistry
Millipore
1.04350
L-Histidina
L-Histidina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H0755000
L-Histidina
L-Histidina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-Histidina
form
crystals
form
crystalline powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
solubility
149.55 g/L
solubility
149.55 g/L
solubility
-
solubility
149.55 g/L
bulk density
770 kg/m3
bulk density
770 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c