Merck
Pular para
8.02491
1-Cyanoguanidine
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
NCNHC(=NH)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
84.08
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
207-312-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c