Merck
Pular para
8.02458
4-Chlorostyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7Cl
Número CAS:
Peso molecular:
138.59
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
214-028-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
transition temp
flash point 68 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
8.02254651990111961
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.26 g/cm3 at 45 °C
density
1.5080 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
crystals
form
-
form
solid
bp
192 °C
bp
220 °C/1013 hPa
bp
76-78 °C/0.3 mmHg (lit.)
bp
216-222 °C (lit.)
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorostyrene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup