Merck
Pular para
8.02407
Quinolina
for synthesis
Sinônimo(s):
Quinolina, 1-Azanaftaleno
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7N
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
202-051-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
11 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
270 mg/kg LD50, oral (Rat), 590 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-7 % (v/v)
pH
7.3 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
237-238 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
transition temp
flash point 107 °C
solubility
6 g/L
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Aplicação de derivados de quinolina em fotovoltaicos de terceira geração: Este artigo analisa os últimos desenvolvimentos em derivados de quinolina, destacando sua implementação em fotovoltaicos de terceira geração, o que mostra avanços no campo (Lewinska et al., 2021).
  • Avanços recentes na síntese de quinolina biológica e farmaceuticamente ativa e seus análogos: Uma revisão abrangente dos métodos de síntese da quinolina, discutindo suas aplicações biológicas e farmacêuticas, com foco em vias sintéticas inovadoras (Weyesa et al., 2020).
  • Avanços recentes na química e no potencial terapêutico de motivos funcionalizados de quinolina: Esta revisão explora o potencial medicinal da quinolina e seus derivados funcionais, enfatizando sua utilidade no desenvolvimento de medicamentos (Ajani et al., 2022).
  • Revisão abrangente sobre os desenvolvimentos atuais de agentes anticancerígenos à base de quinolina: Este artigo de revisão aborda o papel dos compostos de quinolina no desenvolvimento de medicamentos anticancerígenos, destacando o progresso recente e novos medicamentos baseados no scaffold de quinolina (Jain et al., 2019).
Analysis Note
Teor (GC, % de área): ≥ 97,0 % (a/a)
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,092-1,094
Identidade (IV): passa no teste
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
241571945178.15103
Quinoline for synthesis
Sigma-Aldrich
8.02407
Quinoline
Quinoline reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
241571
Quinoline
Quinoline analytical standard
Supelco
94517
Quinoline
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC), 97.5-102.2% (wt., NT)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
6 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solid
density
1.09 g/cm3 at 25 °C
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
-15 °C
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
mp
229 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinolina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
224.6 °F
flash_point_c
107 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
802407100004022536373157
802407000504022536373133
802407025004022536373140
802407904904027269240042