Merck
Pular para
648317
Cloridrato de Trizma®
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
RTECS - TY2900000
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
absorption
≤0.05 at 260 nm, ≤0.05 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used biological buffer (absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Other Notes
Os valores de pH de todos os tampões são dependentes da temperatura e da concentração. Para tampões Tris, o pH aumenta cerca de 0,03 unidade por °C de diminuição na temperatura e diminui 0,03-0,05 unidade por diluição de 10 vezes. Para aplicações precisas, use um medidor de pH cuidadosamente calibrado com eletrodo de combinação de vidro/calomelano.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
108128460019310-OPPHR9293
TRIS hydrochloride certified reference material, TraceCERT®
Supelco
PHR9293
TRIS hydrochloride
assay
≥99% (titration)
assay
>99% (titration)
assay
-
assay
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
form
crystalline solid
form
solid
form
crystalline powder, needles
form
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
648317-1KG07790788052096
648317-100GM07790788052089
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can i prepare the buffer HCL solution?
    1 answer
    1. An amount of this product would need to be added to water in order to create the concentration of the desired buffer (e.g. 157.60 grams for one liter of a 1 M solution). The pH can then be adjusted as necessary.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf