Merck
Pular para
1.00034
1,1,2,2-Tetrabromoethane
1,1,2,2-Tetrabromoethane. CAS 79-27-6, chemical formula Br2CHCHBr2.
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrabromoethane, TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Br4
Número CAS:
Peso molecular:
345.65
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-191-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
vapor pressure
0.03-0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
335 °C
potency
5250 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-1 °C
density
2.96 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Tetrabromoethane as ς-Hole Donor toward Bromide Ligands: Halogen Bonding between C2H2Br4 and Bromide Dialkylcyanamide Platinum(II) Complexes: The study investigates XBs with 1,1,2,2-tetrabromoethane as XB donor in the formation of 1:1 complex of C2H2Br4 and bromide dialkylcyanamide Platinum(II) (AM Cheranyova, DM Ivanov, 2021).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.950 - 2.970
Water (K. F.): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
100034100004022536001005