Merck
Pular para
GF39991663
Nickel
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 21mm
Sinônimo(s):
NI008605
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.586,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101706
MDL number:
eCl@ss:
38190701
R$ 1.586,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-916-63
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF75117427GF21869130GF04598859
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 21mm
GF39991663
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
GF75117427
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
GF21869130
Nickel
Nickel crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 27mm
GF04598859
Nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-916-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 751-174-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 218-691-30
manufacturer/tradename
Goodfellow 045-988-59
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
bp
2732 °C (lit.)
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
GF39991663-1EA04061821127150