Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 545,00 zł | |
| 500 mL | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zSchnelldorf Distribution | 2260,00 zł | |
| 2.5 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 7530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
cationic
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~40% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.01% halides (as bromide)
pH
14 (100 °C)
solubility
water: soluble
density
0.995 g/cm3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ~40% in water | concentration 1.0 M in methanol | concentration 40 wt. % in H2O | concentration 53.5-56.5% in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 14 (100 °C) | pH - | pH 14 (100 °C) | pH - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| density 0.995 g/cm3 | density 0.83 g/mL at 25 °C | density 0.99 g/mL at 25 °C | density 0.995 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium hydroxide solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86854-2.5L | 04061838261199 |
| 86854-100ML | 04061838117793 |
| 86854-500ML | 04061838261205 |