Kluczowe dokumenty
78698
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate regenerant
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water, IC regenerant
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
Na2CO3 70 mM and NaHCO3 70 mM in water
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
70 mM Na2CO3 in H2O
70 mM NaHCO3 in H2O
metody
ion chromatography: suitable
Zastosowanie
Metrohm IC application note AN-CS-003: Biogenic amines in addition to standard cations with conductivity detection following sequential suppression and Dose-in Gradient.
Metrohm IC application note AN-CS-010: Traces of lithium and sodium besides monoethanolamine in water-steam circuits of thermal power plants.
Metrohm IC application note AN-CS-006: Aliphatic amines and ethanol amines in addition to standard cations by sequential suppression.
Powiązanie
to be used in combination with eluent concentrate for Metrosep C Supp 1 and 2: 78737
Visit the IC Portal to learn more
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metrosep C Supp 2 column and acidic binary IC eluent accurately determine ammonium in acidic solutions, meeting pharmacopeia regulations.