Merck
Produkcja podjednostek białkowych szczepionek
Przebieg procesu dla szczepionek podjednostek białkowych przedstawiony za pomocą prostych fioletowych rysunków liniowych, różowe strzałki pokazujące przepływ procesu na żółtym tle.
Pociąg procesowy do szczepionek z podjednostkami białkowymi
Szczepionki podjednostkowe wykorzystują oczyszczone, rekombinowane fragmenty białek wirusowych jako antygeny stymulujące układ odpornościowy i tworzące odporność ochronną. Ponieważ fragmenty białek wirusowych nie są w stanie wywołać infekcji, szczepionki oparte na rekombinowanych białkach są uważane za bezpieczniejsze niż stosowanie żywych atenuowanych lub inaktywowanych wirusów. Odpowiedź immunologiczna generowana przez szczepionki białkowe może być jednak słabsza niż w przypadku innych typów szczepionek, dlatego konieczne może być zastosowanie adiuwantu. Rekombinowane podjednostki białkowe mogą być wytwarzane przy użyciu różnych metod, w tym fermentacji mikrobiologicznej, komórek ssaków i komórek owadów. Następnie wymagany jest solidny proces usuwania wszelkich zanieczyszczeń i zanieczyszczeń, po którym następuje końcowa sterylna filtracja i napełnianie.
Zoptymalizuj wydajność produkcji
Chociaż dostępne są różne platformy do produkcji rekombinowanych białek dla szczepionek podjednostkowych, wybrane podejście musi być zoptymalizowane, aby osiągnąć docelową wydajność, być odtwarzalne i skalowalne.
Komórki jajnika chomika chińskiego (CHO) są preferencyjnie wykorzystywane do produkcji rekombinowanych białek, ponieważ są łatwo transfekowane i oferują wysoką wydajność białka. Komórki owadzie są kolejną opcją do produkcji rekombinowanych białek i są opłacalne, skalowalne i mniej wymagające niż komórki ssaków.
Maksymalizacja odzyskiwania i usuwania zanieczyszczeń
Oczyszczanie w celu wychwycenia i skoncentrowania antygenu szczepionkowego oraz usunięcia zanieczyszczeń związanych z procesem i produktem jest z natury trudne i kosztowne. Rekombinowane podjednostki białkowe mogą być szczególnie trudne do oddzielenia od produktów ubocznych, takich jak skrócone formy podczas produkcji. W związku z tym niezbędny jest dostęp do szeregu rozwiązań w celu optymalizacji procesu i maksymalizacji odzysku.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów dzięki sterylnej filtracji, formulacji i końcowemu napełnianiu
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, rekombinowane podjednostki białkowe muszą być sterylnie filtrowane przy użyciu filtra 0,22 µm. Do formulacji szczepionki można użyć jednorazowych komponentów; jednorazowe worki zawierające odczynniki do formulacji można podłączyć do dowolnego miksera za pomocą sterylnych szybkozłączy.
Wbudowanie jakości w proces
Wdrożenie oprogramowania do gromadzenia, monitorowania i analizy danych, wraz z integracją technologii analizy procesu (PAT) z przepływem pracy produkcyjnej, zapewnia lepsze zrozumienie procesu, sprawność, elastyczność i lepsze zapewnienie jakości. Spektroskopia Ramana jest jednym z wielu narzędzi wykorzystywanych jako PAT, ponieważ umożliwia monitorowanie składu molekularnego próbki w czasie, co odzwierciedla krytyczne parametry procesu (CPP) i krytyczne atrybuty jakości (CQA).
Powiązane artykuły techniczne
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Ikona bioreaktora używanego do hodowli komórek w biotechnologii
Upstream Cell Culture
Ikona etapu klarowania w procesie produkcji podjednostek białkowych szczepionki
Klarowanie
Klarowanie służy do oddzielania rekombinowanych białek od szeregu zanieczyszczeń i przygotowania strumienia zasilającego do dalszego przetwarzania, przy użyciu filtra pDADMAC 10%.pDADMAC 10% roztwór, nowych ulepszonych filtrów wgłębnych, takich jak Millistak+® Pod jednorazowy system filtrów wgłębnych, Millistak+® HC Pro Pod Depth Filters lub Clarisolve® Pod jednorazowy filtr głębokościowy
    Obraz przedstawia okrągłą konfigurację z różnymi kształtami wewnątrz, w tym okręgami, trójkątami i figurami w kształcie litery Y. Strzałki poruszają się stycznie po obwodzie koła, reprezentując przepływ cząsteczek przez membranę filtra.
    Filtracja z przepływem stycznym pomaga zapewnić wysoką wydajność, efektywność procesu i odzyskiwanie podjednostek rekombinowanych białek, jednocześnie przyczyniając się do usuwania zanieczyszczeń. Nasze portfolio obejmuje Ultrafiltrację / Diafiltrację z kasetami Pellicon®. 2 kasety, ultrafiltracja/diafiltracja z Pellicon® 3 kasety, lub ultrafiltracja / Diafiltracja z kapsułkami Pellicon®.oraz jednorazowe Systemy TFF 80 firmy Mobius®
      Ikona kolumny chromatograficznej
      Oczyszczanie w dół strumienia w celu wychwytywania i/lub polerowania chromatografii za pomocą Mobius® FlexReady Solution for chromatography oraz żywic chromatograficznych, wypolerować za pomocą membran chromatograficznych. Zagęszczanie rekombinowanego antygenu szczepionkowego, oddzielanie niepożądanych zanieczyszczeń i zanieczyszczeń oraz zapewnianie usuwania wirusów za pomocą Rozwiązania Viresolve® Pro lub z Rozwiązanie FlexReady firmy Mobius® do filtracji wirusów na dużą skalę jest istotną częścią procesu.
      • Dowiedz się więcej na Żywica Eshmuno CMX, nowa żywica kationowymienna o trybie mieszanym do oczyszczania glikoprotein
        Ikona niebieskiej struktury molekularnej składającej się z centralnego sześciokąta z sześcioma dodatkowymi sześciokątami przymocowanymi do każdego boku. Reprezentuje związek chemiczny.
        Środki chemiczne są stosowane w całym procesie produkcji, od upstream do formulation. Nasze portfolio obejmuje wszystkie potrzebne bufory i sole, a także substancje pomocnicze i Program Emprove® jest niezbędny do kwalifikacji, oceny ryzyka i optymalizacji procesów opracowywania i produkcji szczepionek.
          Sprzęt do rysowania niebieską linią używany do końcowej sterylnej filtracji i napełniania w kontekście farmaceutycznym lub medycznym.
          Niezawodna i solidna filtracja sterylna, formulation oraz final-fill podjednostkowej szczepionki białkowej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, przy użyciu Filtry końcowego napełniania Millipak®, Mobius® rozwiązanie do mieszania jednorazowego użytku, Mobius® 2D and 3D Assemblies and Storage Systems oraz Novaseptum® Go Sterile Sampling Solutions
            Stylizowana grafika komputera stacjonarnego z monitorem wyświetlającym wykres liniowy ze szczytami i dolinami podłączonymi do innego urządzenia używanego do analizy i kontroli procesów produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym.
            Technologia analityki procesowej (PAT) oraz analiza danych Bio4C ProcessPad™ i automatyzacja Bio4C Orchestrator™ mogą być wykorzystane do budowania jakości w procesach produkcji podjednostek białkowych szczepionek poprzez monitorowanie i kontrolowanie procesów inline i w czasie rzeczywistym.
              Powiązane zasoby
              Strona 1 z 2
              Narzędzie internetowe