Uchwyty i systemy filtracji z przepływem stycznym
Korzystając z naszej wiodącej wiedzy w zakresie bioprocesów i doświadczenia inżynieryjnego w zakresie filtracji z przepływem stycznym (TFF), opracowaliśmy systemy wielokrotnego użytku, jednorazowego użytku i rozwoju procesów, obejmujące wiele unikalnych, innowacyjnych i inteligentnych funkcji. Nasze systemy są zaprojektowane tak, aby spełniać kryteria sukcesu oczyszczania przez filtrację styczną, w tym niską objętość zatrzymania, maksymalne stężenie objętościowe i optymalne odzyskiwanie produktu w celu zwiększenia wydajności procesu.
Czytaj więcej o
Produkty
PROCESOWE SYSTEMY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU TFF
Nasze rozwiązania Mobius® FlexReady dla systemów TFF i Mobius® TFF 80 stanowią połączenie jednorazowych zespołów Flexware® i sprzętu zaprojektowanego specjalnie do wydajnego zatężania i diafiltracji białek. Dzięki powierzchni filtracyjnej od 0,5 do 20 m2, zakresowi przepływu od 2 do 80 l/min i wielkości zbiornika od 50 do 500 l, nasza gama jednorazowych systemów TFF może być dostosowana do potrzeb procesów od przedklinicznych do produkcyjnych. Zamknięty tryb pracy jest możliwy dzięki specjalnie zaprojektowanej ścieżce przepływu i wyposażeniu, co pozwala zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i chronić operatorów, jednocześnie zwiększając elastyczność i wydajność. Ta rodzina urządzeń cechuje się:
- Możliwościami pracy w skali od klinicznej do wielkoskalowej, bez kompromisów w zakresie jakości
- Konstrukcją zapewniającą zoptymalizowaną wydajność i odzysk produktu
- Trybem wieloproduktowym i wieloprocesowym
- Pełną automatyzacją, przyjazną dla użytkownika
Wielozadaniowe systemy TFF w skali procesowej
W pełni zautomatyzowany system TFF w skali procesowej Cogent® jest przeznaczony do oddzielania i oczyszczania przeciwciał monoklonalnych, szczepionek, osocza i białek terapeutycznych. Idealnie nadaje się zarówno do zastosowań pilotażowych, jak i produkcyjnych, wspierając w ten sposób szybkie skalowanie od małych do dużych operacji. Inne kluczowe cechy systemu obejmują:
- Modułowe opcje konfiguracji systemu, które najlepiej odpowiadają wymaganiom procesu, przy jednoczesnej minimalizacji początkowych inwestycji
- Pełna automatyzacja procesu
- Zoptymalizowana konstrukcja i integracja komponentów zaworów NovAseptic® i uchwytów kaset TFF w celu uzyskania najniższej minimalnej objętości roboczej i maksymalnego odzysku produktu
- Procesy obsługiwane w trybie podawania wsadu, zatężania, całkowitego recyklingu lub jednoprzebiegowym.
SYSTEMY TFF DO OPRACOWYWANIA PROCESÓW
Nasza rodzina systemów laboratoryjnych Cogent® wykorzystuje podobną konstrukcję, technologie czujników i akcesoria jak nasze urządzenia na skalę produkcyjną. Dzięki jednorodnej konstrukcji i zakresowi przepływu od 20 do 6000 ml/min, nasze systemy zostały stworzone specjalnie w celu uproszczenia opracowywania procesów. Systemy Cogent® Lab 150, 800 i 6000 są zoptymalizowane pod kątem wysokiego odzysku produktu i możliwości opróżniania, zapewniając udane operacje TFF na małą skalę.
- Jedna rodzina systemów TFF o zharmonizowanej konstrukcji i liniowej wydajności zapewnia udane i bezproblemowe skalowanie w górę lub w dół
- Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie sterujące Bio4C® oferuje wstępnie zdefiniowane etapy receptury, wizualizację danych w czasie rzeczywistym i możliwości eksportu, zapewniając wiarygodne i powtarzalne wyniki
- Cogent®./li>
- Systemy laboratoryjne Cogent® można dostosować do konkretnego procesu dzięki obszernej liście opcji
- Elastyczne działanie w trybie UF/DF, mikrofiltracji lub SPTFF oraz w szerokim zakresie parametrów
Uchwyty do urządzeń Pellicon® z płaskimi arkuszami
Nasze systemy najlepiej nadają się do stosowania z materiałami zużywalnymi Pellicon®, zarówno w zastosowaniach jednorazowych (Pellicon® Capsule), jak i wielorazowych (Pellicon® 2 i 3). Uchwyty mogą być dołączone przy zakupie systemu TFF; szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednim arkuszu danych. Dostarczamy uchwyty wolnostojące dla powierzchni filtracji od 88 cm² do 130 m² w zależności od zużywanych materiałów.
- XX42PMICR0 uchwyt do Pellicon® 3 micro od 88 cm² do 264 cm²
- XX42PMINI uchwyt do Pellicon® 2 i 3 od 0.1 m² do 0,55 m²
- Uchwyty skali procesowej Pellicon® dla Pellicon® 2 i 3 od 0.5 m² i więcej
Dostępne są opcje umożliwiające zwiększenie zainstalowanej powierzchni i pracę w trybie jednoprzebiegowym.
Powiązane zasoby
- Perf. Guide: Mobius® TFF 80 System
This guide includes information from a number of applications and case studies that were designed and/or selected to provide a diverse overview of the system performance under a range of expected processing conditions.
- Spare Parts List: Mobius® TFF 80 System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for TFF
The Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies is flexible, allowing you to have a single system for tangential flow filtration (TFF) at various scales.
- Performance Guide: Mobius® FlexReady Solution (TF2S) with Smart Flexware® Assemblies for TFF with Closed Enabled Configuration
This Performance Guide is a reference document that provides highlights of key performance aspects of the Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for Tangential Flow Filtration (TFF) used with a closed-enabled flowpath.
- Spec. Sheet: Mobius® FlexReady Solution with Smart Flexware® Assemblies for TFF
Flexible design options; Unique feed tank design and performance; Smart Flexware® full single-use flow paths; Excellent product recovery and purification; Implement with ease and lower risks; Full process automation with flexible recipes using the Common Control Platform® (CCP®)
- Spare Parts List: Mobius® FlexReady Solution
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock. The risk assessment is based on our experience; each customer must perform their individual risk assessment for their process, to check the alignment with our strategy and review the stock requirements accordingly.
- Data Sheet: Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications
- Data Sheet: Cogent® Lab Systems
A family of modular and flexible systems for TFF at process development scale
- Spare Parts List - Cogent® Lab Systems
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Application Note: Running a TFF optimization study with Cogent® Lab Systems and Bio4C® Control Software
This application note describes the recommended methods and techniques for optimizing a tangential flow filtration (TFF) process using a Cogent® Lab system.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.