Merck
Metoda przygotowania próbki QuEChERS
Istnieją różne sorbenty do etapu oczyszczania QuEChERS, wybierane w zależności od matrycy będącej przedmiotem zainteresowania.
QuEChERS to rodzaj dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (dSPE) stosowanej do przygotowania próbek. QuEChERS oznacza "szybki, łatwy, tani, skuteczny, wytrzymały i bezpieczny". Pierwotnie opracowana w celu przygotowania próbek owoców i warzyw do analizy pozostałości pestycydów, metoda ta jest obecnie stosowana do analizy innych klas chemicznych, w tym WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), PCB (polichlorowanych bifenyli), PBDE (polibromowanych eterów difenylowych) i środków zmniejszających palność. Koncepcja ta została wprowadzona w 2002 roku i jest obecnie określona w oficjalnych metodach Stowarzyszenia Wspólnot Analitycznych (AOAC 2007.01) i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (EN 15662:2008).  
.
Nagrodzone kategorie
Urządzenie laboratoryjne z przezroczystą komorą z pięcioma pionowymi strzykawkami na górze, połączonymi z manometrem i zaworem u podstawy. Urządzenie jest oznaczone logo "Supelco" i żywym logo M na jasnożółtym tle.
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i QuEChERS
Odkryj naszą ofertę produktów do ekstrakcji do fazy stałej do szybkiego i dokładnego przygotowania próbek analitycznych w celu zapewnienia skutecznej i niezawodnej analizy chromatograficznej. Obejmują one wkłady SPE, płytki, rurki ekstrakcyjne i dyspersyjne narzędzia SPE oraz akcesoria
Produkty w sklepie
Przezroczysta zwinięta kolumna GC z metalowymi końcówkami na białym tle, niezbędna do rozdzielania mieszanin w chromatografii gazowej. Kolumna kapilarna GC z fazą stacjonarną.
Kolumny GC, akcesoria i adsorbenty
Osiągnij doskonałą wydajność GC dzięki naszym kolumnom, materiałom eksploatacyjnym i akcesoriom. Poznaj ofertę Supelco®.
Produkty w sklepie
3 butelki rozpuszczalników ReagentPlus® w różnych objętościach.
Rozpuszczalniki
Twoje źródło rozpuszczalników: Znajdź odpowiednie rozwiązanie dzięki markom Supelco®, SigmaAldrich® i SAFC®, obejmującym zastosowania analityczne, laboratoryjne i biofarmaceutyczne. Zamów online.
Produkty w sklepie
Zbiór różnych kolumn Supelco<sup>®</sup> HPLC i UHPLC rozrzuconych na zielonej powierzchni. Kolumny te, które są cylindryczne z metalowymi wykończeniami i wyposażone w złącza na obu końcach, reprezentują szereg technologii kolumn chromatograficznych dla różnych potrzeb analitycznych. Różnią się one wielkością, a niektóre z nich mają etykiety wskazujące specyfikacje lub numery modeli.
Kolumny HPLC
Osiągaj precyzyjne separacje dzięki naszej bogatej kolekcji kolumn HPLC. Zwiększ retencję, rozdzielczość i selektywność. Zamów już dziś.
Produkty w sklepie
QuEChERS Sample Extraction
Techniki ekstrakcji rozpuszczalnikowej mają na celu osiągnięcie maksymalnej wydajności analitu z matrycy bazowej. Anality będące przedmiotem zainteresowania są ekstrahowane z matrycy próbki przy użyciu rozpuszczalników mieszających się z wodą (zwykle acetonitrylu) i wysokich stężeń soli i/lub środków buforujących. Wybór rozpuszczalnika jest ważny, aby zminimalizować współekstrakcję związków. Sole są stosowane na etapie ekstrakcji w celu utworzenia separacji faz. Działają one jako bufory w celu dostosowania pH i usunięcia wody z próbki.
QuEChERS Cleanup
Oczyszczanie próbki zmniejsza zakłócenia podczas późniejszej analizy, ponieważ zakłócenia mogą uszkodzić oprzyrządowanie analityczne i skomplikować identyfikację i kwantyfikację analitu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod oczyszczania próbek przy użyciu probówek SPE, w QuEChERS oczyszczanie jest ułatwione dzięki mieszaniu dużych ilości sorbentów SPE z ekstraktem próbki. Sorbenty stosowane do oczyszczania usuwają zakłócenia matrycy, które współekstrahują z analitami będącymi przedmiotem zainteresowania. Zastosowanie sorbentów PSA, C18 lub GCB (grafitowana sadza) usuwa cukry, lipidy, sterole, kwasy organiczne, białka, karotenoidy, chlorofil i inne pigmenty przed analizą GC-MS/MS lub LC-MS/MS. Specjalne sorbenty Z-Sep mogą być potrzebne do oczyszczania trudnych matryc zawierających pigmenty lub tłuszcze.