Merck
43617
Supelco
Sodium hydroxide solution
0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Synonim(y):
Sodium hydroxide solution
Wybierz wielkość
1 L
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
307,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352316
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
stężenie:
0.1 M NaOH in water (0.1N)
agency:
suitable for SM 4500 - NH3
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Sodium hydroxide concentrate, 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid
stężenie
0.1 M NaOH in water (0.1N)
metody
ion chromatography: suitable
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Zastosowanie
Metrohm IC application note AN-S-294: Phosphor species in whitening toothpaste.
Sodium hydroxide concentrate was used in deposition-precipitation method to adjust pH during synthesis of platinum systems to test for liquid-phase selective hydrogenation of crotonaldehyde to crotyl alcohol.[1]
Powiązanie
Visit the IC Portal to learn more
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared with sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jesús Hidalgo-Carrillo et al.
Journal of colloid and interface science, 382(1), 67-73 (2012-07-06)
Natural phosphates are an important natural resource in Morocco, which needs to be valorised. They can be used not only as fertilisers but also as catalysts. Here, we report for the first time on its use as support for platinum
Valdeir Arantes et al.
Biotechnology for biofuels, 7, 87-87 (2014-07-01)
There is still considerable debate regarding the actual mechanism by which a "cellulase mixture" deconstructs cellulosic materials, with accessibility to the substrate at the microscopic level being one of the major restrictions that limits fast, complete cellulose hydrolysis. In the
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated
Nicole von Burg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(35), 12835-12840 (2014-08-20)
Group 3 innate lymphoid cells (ILC3s) have emerged as important cellular players in tissue repair and innate immunity. Whether these cells meaningfully regulate adaptive immune responses upon activation has yet to be explored. Here we show that upon IL-1β stimulation
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?