Merck
Czynniki wzrostu i cytokiny
Kolorowy diagram przedstawia komórkowe szlaki sygnałowe obejmujące interakcje rodziny VEGF, wewnątrzkomórkowe białka sygnałowe i błonę komórkową. Przedstawia wiązanie VEGF z receptorami, wspomaganie Neuropiliny i dalsze szlaki prowadzące do polimeryzacji aktyny.
Cytokiny i czynniki wzrostu są przekaźnikami chemicznymi, które pośredniczą w komunikacji wewnątrzkomórkowej w celu regulacji funkcji komórkowych i jądrowych. Te rozpuszczalne przekaźniki wiążą receptory na powierzchni komórki, które z kolei inicjują transmembranową i wewnątrzkomórkową kaskadę zdarzeń w procesie transdukcji sygnału. Receptory czynników wzrostu i cytokin obejmują wiele z nich, które są połączone przez białka G z związaną z błoną fosfolipazą C (PLC), a także białkowymi kinazami tyrozynowymi (PTK). Aktywacja kinaz białkowych katalizuje fosforylację innych białek komórkowych, które mogą organizować procesy funkcjonalne w komórce lub stanowić jeden z etapów kaskady kinaz białkowych, która reguluje zdarzenia jądrowe.
Czytaj więcej o
czynnikach wzrostu i ich receptorach
Cytokiny
HumanKine® Czynniki wzrostu i cytokiny
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 506
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 506
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 2
IL-1 (interleukina-1) jest jedną z wielu cytokin interleukinowych stosowanych w hodowli komórkowej
IL-1 (interleukina-1) jest jedną z wielu cytokin prozapalnych stosowanych w modelach hodowli komórkowych
Czynniki wzrostu są zwykle klasyfikowane w "rodziny" zgodnie z czynnikami takimi jak cechy funkcjonalne lub typy komórek i procesy komórkowe, które regulują. Na przykład, naskórkowe czynniki wzrostu (EGF) zazwyczaj wpływają na typy komórek nabłonkowych, podczas gdy płytkowe czynniki wzrostu (PDGF) działają głównie na fibroblasty powszechnie występujące w tkankach łącznych. Cytokiny, często porównywane z czynnikami wzrostu, są kluczową częścią mechanizmu sygnalizacyjnego, który organizuje odpowiedź immunologiczną. Poza aktywnością immunologiczną, cytokiny mogą kierować proliferacją komórek, chemotaksją, a nawet apoptozą. Cytokiny i czynniki wzrostu są nieco podobne w swojej strukturze i mechanizmie działania, ponieważ oba wiążą się ze specyficznymi receptorami na powierzchni komórki i wiążą receptory, które mają różne homologie strukturalne.
Inne czynniki wzrostu, cytokiny i chemokiny są związane z defektami komórkowymi i patogenezą chorób, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ich krytyczne funkcje w wielu różnych procesach biologicznych. Oferujemy kilka inhibitorów, agonistów i antagonistów do identyfikacji celów i walidacji w procesie odkrywania leków. Zapoznaj się z naszymi wysokiej jakości rekombinowanymi białkami do badań nad czynnikami wzrostu i cytokinami, aby uzyskać spójne wyniki sygnalizacji komórkowej.
Czynniki wzrostu i ich receptory
.Czynniki wzrostu aktywujące receptory kinazy tyrozynowej obejmują naskórkowy czynnik wzrostu (EGF), czynniki wzrostu fibroblastów (FGF), płytkowy czynnik wzrostu (PDGF), neurotrofiny, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF). Receptorowe kinazy tyrozynowe aktywowane przez te ligandy obejmują:
  • Receptor EGF (EGFR) - Członkowie rodziny naskórkowego czynnika wzrostu (w tym Her-2/ErbB-2) są związani z proliferacją komórek nowotworowych, zwiększonym przeżyciem guza, angiogenezą i rozprzestrzenianiem się przerzutów.
  • Receptory FGF (FGFR) - Szlak sygnałowy czynnika wzrostu fibroblastów jest zaangażowany w proliferację, migrację, różnicowanie i przeżycie komórek embrionalnych. W dorosłym organizmie FGFR funkcjonują w naprawie tkanek i odpowiedzi na obrażenia.
  • Receptory PDGF (PDGFR) - Receptory czynnika wzrostu pochodzenia płytkowego aktywują różne enzymy, czynniki transkrypcyjne i cząsteczki adaptorowe. PDGF odgrywają ważną rolę w rozwoju embrionalnym, gojeniu się ran i regulacji ciśnienia płynu śródmiąższowego w tkankach.
  • Trk- Rodzina kinaz tyrozynowych białek powierzchniowych komórek to kinazy tyrozynowe, które działają jako receptory dla neurotrofin. Trks pośredniczą w przetrwaniu neuronów, wzroście aksonów i dendrytów, chemoatrakcji i plastyczności synaptycznej.
  • Receptory VEGF (VEGFR) - Członkowie rodziny receptorów czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego są specyficznymi receptorami kinazy tyrozynowej, które biorą udział w pośredniczeniu w proliferacji komórek śródbłonka naczyniowego krwi, angiogenezie, waskulogenezie i embrionalnej organizacji naczyń krwionośnych.
Cytokiny
Podobnie jak czynniki wzrostu, cytokiny są rozpuszczalnymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które indukują lub regulują istotne procesy biologiczne. Poza ich rolą w indukcji pro- i przeciwzapalnej, cytokiny mogą regulować aktywację, różnicowanie, proliferację lub migrację w typach komórek odpornościowych i nieimmunologicznych.
HumanKine® Czynniki wzrostu i cytokiny
Z dumą przedstawiamy czynniki wzrostu i cytokiny HumanKine®. Te wysoce oczyszczone odczynniki zostały opracowane w oparciu o wydajną technologię opartą na komórkach ludzkich i są doskonałym wyborem dla krytycznych stanów zapalnych, nowotworów, komórek macierzystych i rozwoju przeciwciał.
Czynniki wzrostu HumanKine® to:
  • Produkowane w komórkach HEK 293
  • Rekombinowane i wolne od składników zwierzęcych dla różnorodnych zastosowań
  • Dowiedziono, że wykazują autentyczne ludzkie wzorce glikozylacji i modyfikacji potranslacyjnych