Merck
Nośniki zarodków myszy
Hodowla całych zarodków myszy jest ważną metodą stosowaną w biologii rozwoju ssaków i badaniach nad wadami wrodzonymi. Technika ta umożliwia podłużne badania eksplantowanych zarodków gryzoni na etapie organogenezy.  Istotna technika tworzenia transgenicznych myszy wykorzystuje transformację i wstrzyknięcie stabilnie transfekowanych  mysich zarodkowych komórek macierzystych (ES) do blastocyst myszy.  Aby zoptymalizować techniki pobierania, manipulacji i transferu zarodków, oferujemy pełny wybór pożywek i odczynników do hodowli zarodków myszy.
Przegląd sekcji
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 39
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 39
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 39 wyników
Strona 1 z 2
Strona 1 z 2
Podłoża na bazie hepsu do przenoszenia i manipulacji zarodkami
  • Podłoże M2 jest często używane do zbierania zarodków i do rozszerzonego przenoszenia poza inkubatorem hodowlanym
  • FHM jest modyfikacją formuły KSOM, używaną również do manipulacji zarodkami poza środowiskiem inkubacji CO2
Podłoża na bazie wodorowęglanów do hodowli i rozwoju zarodków
  • Zmodyfikowane podłoże M16: tradycyjne podłoże do hodowli zarodków oparte na buforze wodorowęglanowym Krebsa-Ringera
  • Podłoże KSOM pozwala zarodkom przezwyciężyć blok dwukomórkowy i wspomaga wzmocniony podział komórek.Nasza zastrzeżona formuła zapewnia wyższą wydajność rozwoju blastocysty
Wszystkie pożywki są testowane w hodowli zarodków myszy i produkowane przy użyciu najwyższej jakości surowców.
EmbryoMax® Advanced KSOM Medium
EmbryoMax®. Advanced KSOM Medium to uniwersalna pożywka do pozyskiwania i hodowli zarodków myszy, zastępująca tradycyjny dwuetapowy system, w którym do pozyskiwania i hodowli zarodków wymagane są unikalne, oddzielne preparaty. Nasza zaawansowana formuła KSOM umożliwia zarówno obsługę zarodków w warunkach atmosferycznych, jak i hodowlę w inkubatorze z kontrolą CO2 - za pomocą jednej pożywki.
Sześć etapów rozwoju zarodka
Ilustracja dwóch okrągłych komórek bez jąder, zamkniętych w niebieskim okręgu, reprezentujących stadium zygoty rozwoju embrionalnego.
Zygote
    Ilustracja dwóch okrągłych komórek z niebieskimi jądrami, zamkniętych w niebieskim okręgu, reprezentujących 2-komórkowy etap rozwoju embrionalnego.
    2 komórki
      Ilustracja czterech okrągłych komórek z niebieskimi jądrami, zamkniętych w niebieskim okręgu, reprezentujących 4-komórkowy etap rozwoju embrionalnego.
      4 komórki
        Ilustracja grupy okrągłych komórek z pustymi centrami, zamkniętych w niebieskim okręgu.
        Wielokomórkowy
          Ilustracja skupiska małych, okrągłych komórek zamkniętych w niebieskim okręgu, reprezentujących morulę.
          Morula
            Ilustracja przedstawiająca liczne małe, okrągłe komórki skupione w dolnej części niebieskiego okręgu, reprezentujące wykluwającą się blastocystę.
            Blastocysta