Wkładki i płytki do hodowli komórkowych Millicell®
Płytki do hodowli komórkowych Millicell® zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować znaczenie biologiczne i wygodę użytkownika w zastosowaniach związanych z hodowlą komórkową. In vivo komórki żyją w trójwymiarowym środowisku i mają dostęp do składników odżywczych ze wszystkich kierunków. W przeciwieństwie do tego, tradycyjne plastikowe płytki hodowlane zmuszają komórki do wzrostu na gładkiej, dwuwymiarowej powierzchni, co prowadzi do spłaszczenia jąder i słabego funkcjonowania. Przepuszczalne wkładki i płytki Millicell® charakteryzują się konstrukcją, która umożliwia dostęp zarówno do podstawno-bocznej, jak i wierzchołkowej powierzchni warstw komórek. Promuje to naturalny, wielowymiarowy wzrost i zapewnia bardziej odpowiednie modele in vitro, prowadząc do bardziej istotnych biologicznie wyników w zastosowaniach obejmujących badania przesiewowe toksyczności, badania przesiewowe pierwotne i wtórne, sygnalizację komórkową, proliferację komórek, testy transportu i badania bezpieczeństwa leków ADME/Tox.
Czytaj więcej
Hodowla komórkowa z wiszącymi wkładkami Millicell®
Millicell® Wiszące wkłady do hodowli komórkowych
Wiszące wkładki Millicell®. umożliwiają badanie zarówno wierzchołkowej, jak i podstawnej powierzchni monowarstwy komórek i są doskonałym narzędziem do hodowli współwystępujących, ponieważ obecność nóżek wkładki nie zakłóca zewnętrznej, podstawno-bocznej hodowli komórek.
- Dla 2.5D i chemotaksji
- Unikalna konstrukcja ułatwia dostęp bazolateralny i zmniejsza ryzyko kontaminacji
- Optycznie przezroczysta membrana PET pozwala na lepszą wizualizację komórek i monitorowanie monowarstwy komórek.
- Przezroczysta membrana PET o wysokiej gęstości porów dla zwiększenia szybkości podstawno-bocznej dyfuzji składników odżywczych
- Dostępna w trzech rozmiarach dołków (6, 12 i 24 dołków) i pięciu rozmiarach porów membrany (0.4 µm do 8,0 µm)
- Kompatybilna z fluoroforami do obrazowania fluorescencyjnego
Wkładki stojące Millicell® do hodowli komórkowych
Wkładki stojące Millicell® to wolnostojące wkładki, które mogą spoczywać na dnie dołków płytek do hodowli komórkowych i innych naczyń, uniesione przez nóżki wkładki. Te stojące wkładki promują naturalny wzrost zawiesinowych i adherentnych linii komórkowych i są dostępne w trzech różnych zoptymalizowanych membranach dostosowanych do konkretnych potrzeb.
- Membrany Biopore™ PTFE (politetrafluoroetylen) to membrany o niskim poziomie wiązania białek opracowane do podglądu żywych komórek i zastosowań immunofluorescencyjnych. Przezroczysta membrana wykazuje niską fluorescencję tła w porównaniu do innych materiałów membranowych i jest odpowiednia dla komórek zależnych od przywiązania, gdy jest pokryta macierzą zewnątrzkomórkową.
- MF-Millipore™ MCE. (mieszane estry celulozy) nie zawierają Triton® i mogą być stosowane do badań receptorów powierzchniowych komórek, toksykologii in vitro, przyłączania drobnoustrojów i spolaryzowanego wychwytu.
- Isopore™ Membrany PCF (poliwęglanowe) są hydrofilowe i poddane obróbce w hodowli tkankowej, aby umożliwić wzrost komórek o fenotypie adherentnym bez użycia zewnątrzkomórkowej macierzy powlekającej (ECM). Wysoka gęstość porów pozwala na maksymalną dyfuzję w testach transportu i wchłaniania leków.
Millicell® Organotypic Standing Inserts zostały zaprojektowane do doskonałego badania trójwymiarowych struktur eksplantów.
- Dla wysokiej żywotności komórek i doskonałego badania trójwymiarowych struktur eksplantów
- Krótszy profil pozwala wkładkom zmieścić się wewnątrz standardowej szalki Petriego
- Optycznie przezroczysta membrana Biopore™ (PTFE) zapewnia wysoką żywotność i doskonały transbłonowy transport tlenu oraz jest zoptymalizowana pod kątem długotrwałego utrzymania eksplantów
Millicell® Plate Assemblies
Millicell®-24 i Millicell®-96 umożliwiają wzrost komórek, karmienie i analizę na jednej płytce z membranowym dnem, zoptymalizowanej do wzrostu i utrzymania monowarstw komórek o wysokiej integralności. Płytki te mogą być używane ręcznie lub ze zautomatyzowanymi systemami wysiewu, podawania i mycia komórek. Ich przemyślana konstrukcja usprawnia działanie z systemami posiewu i podawania, zautomatyzowanymi systemami obsługi cieczy i przezbłonowymi przyrządami do pomiaru oporu elektrycznego (TEER).
- Kompletny system z wielodołkową płytką z membranowym dnem, jedno- lub wielodołkową tacą odbiorczą i pokrywką
- Aplikacja wierzchołkowa chroni monowarstwę komórek i umożliwia łatwiejsze pipetowanie i dostęp do warstwy podstawnej
- Dostępne w różnych rozmiarach porów membran z politereftalanu etylenu (PET).
- Dołki odbiorcze w kształcie kropli eliminują pęcherzyki powietrza
- Podniesione krawędzie dołków dla lepszego uszczelnienia taśmy i etykietowanie dużą czcionką dla łatwej identyfikacji dołków
Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) Plates i Millicell Microwell Plates
Millicell® ULA Plates to niezawodne narzędzia do hodowli komórek 3D.sup>® Microwell Plates
Płytki Millicell® ULA to niezawodne narzędzia do hodowli komórek 3D, które promują samoorganizację sferoidów bez użycia rusztowań. 96-dołkowe płytki z dnem w kształcie litery U są kompatybilne z analizą i obrazowaniem w jasnym polu i fluorescencji, ponieważ studzienki mają wysoką przejrzystość optyczną. Niecytotoksyczna, stabilna i antyadhezyjna powierzchnia płytek Millicell® ULA zapewnia wysoką wydajność montażu sferoidów.
- Promuj jednolite tworzenie pojedynczych sferoidów/EB w każdej studzience
- Tworzenie sferoidów i analiza na tej samej płytce
- Wstępnie pokryte niewiążącą powierzchnią dla komórek, aby ułatwić naturalne formowanie sferoidów
- Płytki są kompatybilne z płynnym systemem robotycznym
Płytki Millicell® Microwell są gotowymi do użycia narzędziami do hodowli 3D, zapewniającymi wysoką wydajność i powtarzalność hodowli organoidów. Oparte na układzie ultragęstych mikrodołków w kształcie litery U (μW), pojedyncze organoidy są generowane w każdej mikrownęce i hodowane w prefabrykowanym hydrożelu bez stałej macierzy zewnątrzkomórkowej. Dzięki wielu dostępnym konfiguracjom i średnicom mikrostudzienek, płytki Millicell® Microwell spełniają potrzeby związane z zastosowaniem organoidów.
- Płytki zawierają hydrożel glikolu polietylenowego (PEG) w mikrodołkach
- Homogeniczne organoidy tworzą się w jednej płaszczyźnie ogniskowej dla obrazowania o wysokiej przepustowości
- Do setek mikrostudzienek w pojedynczej studzience zwiększa skalę generowania organoidów w zastosowaniach o wysokiej przepustowości
- Standardowy format płytki SBS ułatwia wdrożenie znormalizowanej hodowli organoidów, aplikacji przesiewowych i automatyzacji przepływu pracy.
Jak wybrać wkładkę do hodowli komórkowej
Zalecane materiały membranowe i rozmiary porów dla wkładek i płytek do hodowli komórkowej Millicell® są oparte na typie komórek i zastosowaniu.
- CM = hydrofilowa membrana PTFE Biopore™
- HA = membrana MF-Millipore™ z mieszanych estrów celulozy<
- PCF = Isopore™ membrana poliwęglanowa
- PET = PET (politereftalan etylenu)
Millicell® EZ Slides
Slajdy Millicell® EZ Slides mogą być używane do hodowli, utrwalania, barwienia i przeglądania komórek w jednym urządzeniu. Nie ma potrzeby żmudnego przenoszenia szkiełek nakrywkowych z szalki hodowlanej na szkiełko lub usuwania komory na pożywkę ze szkiełka przed utrwaleniem lub barwieniem. Łatwe usuwanie struktury komory bez obawy o uszkodzenie szkiełek lub zniszczenie warstw komórek. Uzyskaj dane w prosty i szybki sposób dzięki szkiełkom Millicell® EZ Slides.
- Łamliwe wypustki do łatwego wyjmowania studzienek
- Bez użycia narzędzi do wyjmowania studzienek ze szkiełka
- Bez użycia kleju do mocowania studzienek do szkiełka
- Brak nieszczelnych studzienek
- Polipropylenowe studzienki ułatwiają utrwalanie i barwienie z wciąż zamocowanymi studzienkami, umożliwiając stosowanie różnych sond w studzienkach
- Uchwyt szkiełka chroni szkiełko przed uszkodzeniem
Millicell® HY Flasks
Millicell® HY Flasks to innowacyjne wielowarstwowe kolby do hodowli komórkowych, które wspierają jednolity, spójny wzrost komórek w celu uzyskania wysokiego odzysku komórek. Wyprodukowane z wielu identycznych warstw, kolby te maksymalizują powierzchnię hodowli komórek, zapewniając najwyższą wydajność, jednocześnie oszczędzając miejsce w inkubatorze.
- Oszczędność czasu poświęcanego na pasażowanie komórek
- Oszczędność kosztów związanych z pożywką, komórkami i odczynnikami
- Stała wysoka wydajność komórek
- Jednolite zdrowie we wszystkich warstwach
- Łatwe przejście z jednowarstwowych kolb do hodowli komórkowych
- Pasuje do mikroskopów w celu monitorowania stanu komórek i konfluencji
- Konstrukcja umożliwiająca układanie w stosy oszczędza miejsce w inkubatorze
Powiązane zasoby
- Article: Alternative High-Yield Cell Culture Systems
Solutions for high-yield cell culture scale-up applications including multi-layered flasks (HyperFlasks/CellStacks), roller bottles, spinner and shaker flasks. Free ECACC handbook download.
- Brochure: Multiply Your Success MultiScreen® and Millicell® Filter Plates for Assay Development
This guide for pharmaceutical development, discovery research, molecular biology and sample preparation includes products for screening and cell culture. These products provide proven solutions for a range of applications and are backed by extensive technical support.
- Data Sheet: Millicell® Inserts and Plates
The research needed to narrow the gap between in vitro and in vivo, or 2D and 3D, cell environments has never been greater. Our sixty-plus year legacy of precision engineered filtration and cell culture expertise continues to provide the modern tools needed to support cell growth that is more predictive of natural cellular behavior.
- Flyer: Discover a Better Cell Culture Insert
Millicell® cell culture inserts and plates provide a permeable support for cell growth, allowing cells access to media and nutrients from the apical and basolateral sides. This feature more closely mimics the in vivo cellular environment of cells compared to conventional seeding on polystyrene plates.
- Protocol: Generating Organotypic 3D Skin Cultures as an In-Vitro Model of the Human Epidermis
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
- Protocol: T-Cell Migration Assays Using Millicell® Cell Culture Inserts
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Article: Barrier Formation and Permeability Assays using Millicell® Hanging Cell Culture Inserts
Jak skonfigurować testy tworzenia barier i przepuszczalności przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych i pomiarów TEER.
- Article: Cell Migration and Invasion Assay Guidance using Millicell® Cell Culture Inserts
Jak skonfigurować testy migracji komórek przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych.
- Article: Using Immortalized 16HBE14o- Human Bronchial Epithelial Cell Lines to Model Respiratory Lung Diseases
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.