Merck
Koenzymy
Ten żywy obraz przedstawia złożoną trzeciorzędową strukturę cząsteczki białka, podkreśloną spektrum kolorów, które rozróżniają jej helisy, arkusze i łańcuchy boczne.
Większość reakcji biochemicznych w organizmie jest regulowana przez enzymy. Koenzymy to związki organiczne, które ułatwiają działanie enzymów i mogą wiązać się tymczasowo lub trwale z enzymem. Koenzymy mogą katalizować reakcje, ale nie tak skutecznie, jak w połączeniu z enzymem. 
Koenzymy, które są ściśle związane lub kowalencyjnie przyłączone do enzymów, są często określane jako grupy protetyczne. Koenzymy, które są luźniej związane z enzymami, można określić jako współsubstraty. Mogą one pełnić różne funkcje, w tym:
  • Wspomagać wewnątrzkomórkowe reakcje sprzęgania energii.
  • Działać jako nośniki atomów wodoru, elektronów lub grup chemicznych (np. NADH działa jako nośnik elektronów).
  • Ułatwiają reakcje poprzez łączenie się z substratami enzymów w miejscach aktywnych enzymów.
Koenzymy mogą pochodzić z witamin, takich jak witaminy z grupy B i witamina C. Na przykład koenzym A (CoA), nośnik grupy acylowej, który jest kluczem do metabolizmu, pochodzi z kwasu pantotenowego. Sama witamina C jest kofaktorem dla hydroksylaz. Z wyjątkiem witaminy C, witaminy muszą zostać zmodyfikowane, aby mogły służyć jako koenzymy. Koenzymy metabolitów, takie jak adenozynotrifosforan (ATP), są wytwarzane z nukleotydów.
Nasze wysokiej jakości koenzymy spełniają rygorystyczne wymagania związane z żywieniem/ nauką o żywności, badaniami nad metabolizmem, mikrobiomem i chorobami. W przypadku bardziej specyficznych wymagań wspieramy Cię wygodą niestandardowych produktów i opakowań.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu białka lub enzymu?
Użyj naszej wyszukiwarki wyszukiwarki białek i enzymów aby znaleźć odpowiedni odczynnik do swoich badań.