Charakterystyka i kontrola jakości mAbs
Klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków
Charakteryzacja i kontrola jakości przeciwciał monoklonalnych (mAbs) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Techniki analityczne, takie jak HPLC i spektrometria mas, są niezbędne do oceny różnych właściwości, takich jak agregacja, ładunek warianty i modyfikacje potranslacyjne (PTM). Nasz szeroki wybór produktów wspiera szczegółową analizę i ocenę mAbs w celu utrzymania jakości i skuteczności.
Mapowanie peptydowe przeciwciał monoklonalnych
Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości produktów, które są niezbędne do mapowania peptydów i oceny krytycznych atrybutów jakości w całym procesie produkcji przeciwciał monoklonalnych.
Mapowanie peptydów wymaga wysokowydajnych kolumn do chromatografii w odwróconej fazie (RPC), aby zapewnić wysokie pokrycie sekwencji. Oferujemy wybór kolumn o szerokich porach, kolumn RPC przeznaczonych do mapowania peptydów.
Oferujemy standardy i certyfikowane materiały referencyjne. dla mAbs, nienaruszonych białek, peptydów, aminokwasów, w tym SILu™Mab Stable-Isotope Labeled Universal Monoclonal Antibody, do zastosowań w testach spektrometrii mas.
Oferujemy szerokie portfolio proteaz, środków rozszczepiających oraz buforów iamp; zestawów ułatwiających trawienie białek.
- Low-Artifact Digestion Buffer jest zoptymalizowany do trawienia białek terapeutycznych i przeciwciał przed mapowaniem peptydów metodą LC-UV-MS.
- Rekombinowana trypsyna hydrolizuje wiązania peptydowe specyficznie po stronie karboksylowej reszt argininy i lizyny i jest przeznaczona do trawienia w roztworze lub trawienia w żelu i mapowania peptydów za pomocą spektrometrii mas.
- Nasz SOLu-Trypsin Rapid Digestion Kit zapewnia szybką i wydajną metodę trawienia białek dla proteomiki.
- Lys-c (lizo-endopeptydaza) hydrolizuje wiązania amidowe po stronie karboksylowej reszt lizyny.
Powiązane kategorie
Odkryj nasze kolumny RPC o szerokich porach, zaprojektowane specjalnie do mapowania peptydów.
Zapoznaj się z naszymi wzorcami i certyfikowanymi materiałami referencyjnymi do zastosowań związanych z badaniem spektrometrii mas.
Usprawnij trawienie białek, aby umożliwić zaawansowaną analizę i charakteryzację.
Powiązane artykuły
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zapewniają stałą jakość wody typu 1 i typu 2, są intuicyjne w obsłudze i mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Powiązane seminaria internetowe
Dowiedz się, jak zapewnić i utrzymać wysoką jakość i czułość analiz LC-MS poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i kontaminacjom.
Odkryj prostą i wydajną metodę ilościowego oznaczania przeciwciał monoklonalnych i białek w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
Odkryj wskazówki dotyczące oddolnej analizy mAbs i roli chemii kolumnowej w wysoce selektywnych metodach HPLC.
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami