Konserwanty ProClin
Konserwanty ProClin™, stosowane w ponad 1000 zarejestrowanych przez FDA zestawach IVD wiodących w branży diagnostycznej producentów, to rozpuszczalne w wodzie preparaty, które należą do najskuteczniejszych w branży IVD. Przy niskich stężeniach roboczych, produkty ProClin™ pomagają wydłużyć okres przydatności odczynników IVD poprzez skuteczne i natychmiastowe hamowanie szerokiego spektrum drobnoustrojów. Konserwanty ProClin™ są łatwo dostępne w czterech unikalnych formułach, zapewniając różnorodność opcji spełniających szeroki zakres specyficznych potrzeb. Dowiedz się więcej o naszych produktach ProClin™
Konserwanty ProClin™ atakują cykl Krebsa w czterech kluczowych punktach: enzymy dehydrogenazy pirogronianowej, dehydrogenazy α-ketoglutaranu, dehydrogenazy bursztynianowej i dehydrogenazy NADH. Ponieważ wszystkie bakterie i grzyby posiadają przynajmniej część cyklu Krebsa, mają one szerokie spektrum działania.
Konserwanty ProClin™ są łatwo dostępne w wygodnych opakowaniach odpowiednich dla wszystkich procesów produkcyjnych i ilości. Oprócz naszych czterech preparatów, oferujemy również produkty wspomagające ProClin™, takie jak wzorzec referencyjny ProClin™ i zestaw odmiany ProClin™, przydatne w testowaniu i ocenie stosowania środka konserwującego ProClin™ w określonym odczynniku diagnostycznym lub teście.
Zestaw ProClin™ Variety Kit (48119-U) zawiera 5 ml butelki wszystkich czterech preparatów i jest doskonałym narzędziem do oceny przydatności produktów ProClin™ do ich konkretnych zastosowań. Zobacz charakterystyczne różnice między preparatami w naszym wykresie technicznym. Chcesz zobaczyć, jak konserwanty ProClin™ wpływają na Twój odczynnik? Zażądaj próbki.
Mimo zwiększonego profilu bezpieczeństwa produktów ProClin™, badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium wykazało równoważną lub lepszą skuteczność w porównaniu z najlepszymi alternatywami, takimi jak tiomersal i azydek sodu.
KonserwantyProClin™ są ograniczone do stosowania w opracowywaniu testów IVD i są przeznaczone wyłącznie do stosowania w produkcji IVD. Skontaktuj się z lokalnym organem regulacyjnym, aby uzyskać szczegółowe wytyczne dotyczące użytkowania i obsługi.
Dostarczamy gamę produktów konserwujących ProClin™ o różnych charakterystycznych formułach w wielu rozmiarach opakowań, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.