Merck
Odczynniki do zamrażania komórek
Naukowiec w niebieskich rękawiczkach umieszczający fiolkę z komórkami w pojemniku do kriokonserwacji
Linie komórkowe, komórki pierwotne i genetycznie zmodyfikowane zasoby komórkowe są jednymi z najcenniejszych i najtrudniejszych do zastąpienia zasobów w laboratoriach zajmujących się naukami przyrodniczymi, biotechnologią lub rozwojem farmacji. Techniki i narzędzia do odpowiedniego zamrażania komórek i reanimacji ich z kriokonserwacji w ciekłym azocie są jednymi z najbardziej krytycznych metod w hodowli komórkowej. Zapobieganie tworzeniu się wewnątrzkomórkowych kryształków lodu i minimalizowanie stresu komórkowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania żywotności komórek podczas kriokonserwacji.  Oferujemy szeroką gamę sterylnie filtrowanych, przetestowanych pod kątem zastosowania krioprotektantów, takich jak DMSO, a także gotowe do użycia pożywki do zamrażania komórek z DMSO i bez, które zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji żywotności komórek podczas procesów zamrażania i rozmrażania. 
Butelka z etykietą "Dimethyl Sulfoxide" otoczona dwiema ampułkami zawierającymi ten sam roztwór.
Gotowe do użycia pożywki do zamrażania komórek
Wygodne w użyciu odczynniki do zamrażania komórek eliminują potrzebę miareczkowania stężeń DMSO i są również dostępne w preparatach niezawierających DMSO.
  • CryoStor®. podłoże do kriokonserwacji komórek jest dostępne w stężeniach 2%, 5% i 10%, a także w postaci niezawierającej DMSO, CryoSOFree™.
  • pZerve™. to roztwór do kriokonserwacji dla hodowli zawierających surowicę lub bez surowicy, który nie zawiera dimetylosulfotlenku (DMSO), płodowej surowicy bydlęcej ani innych składników pochodzenia zwierzęcego
  • EmbryoMax® 2X Freezing Medium dla komórek ES (embrionalnych komórek macierzystych), zawiera 20% DMSO i płodową surowicę bydlęcą
  • HypoThermosol® FRS Preservation Solution poprawia i przedłuża przechowywanie komórek, tkanek i narządów w temperaturze 2-8 °C
DMSO (sulfotlenek dimetylu) do kriokonserwacji komórek
Sulfotlenek dimetylu lub DMSO jest rozpuszczalnikiem organicznym, który jest stosowany jako środek krioprotekcyjny, gdy komórki są zamrażane w celu kriokonserwacji.Jako składnik pożywki do zamrażania komórek, DMSO chroni komórki, zapobiegając tworzeniu się zarówno zewnątrzkomórkowych, jak i wewnątrzkomórkowych kryształków lodu. Wybierz spośród odczynników DMSO, które
  • spełniają specyfikacje testowe USP i EP
  • posiadają certyfikat BioPerformance dla hodowli komórkowych
  • Są odpowiednie dla hybrydoma
  • Są testowane pod kątem hodowli komórek roślinnych
.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Powiązane materiały wideo
Crystor® Cryopreservation Protocol
Obejrzyj zademonstrowane procedury zamrażania, przechowywania i rozmrażania komórek, a także ocenę żywotności komórek po rozmrożeniu.
Wskazówki dotyczące zamrażania komórek
Ten samouczek wyjaśnia protokół kriokonserwacji komórek i kluczowe kwestie podczas zamrażania zapasów komórek.