Merck
Akcesoria bezpieczeństwa
Akcesoria zabezpieczające do butelek i pojemników
Bezpieczne obchodzenie się z niebezpiecznymi chemikaliami jest zawsze wyzwaniem w codziennej pracy laboratoryjnej i wymaga najwyższej ochrony zdrowia. Ułatwiamy to!
Wyrafinowane, ale proste produkty podnoszą poziom bezpieczeństwa osobistego natychmiast po pierwszym użyciu w codziennych procesach, np.
  • Narzędzia do otwierania butelek i pojemników
  • Narzędzia do nalewania butelek bez uchwytu
  • Nośniki do bezpiecznego transportu
  • Zestawy etykiet z piktogramami do etykietowania
  • Stojak bezpieczeństwa do butelek HDPE
Korzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze niebezpiecznych chemikaliów i ciesz się bezpiecznymi i łatwymi procesami o wysokim poziomie wygody.
Powiązana literatura dotycząca produktu
  • Brochure: Safety Connects
    Different possibilities to connect a drum or a barrel in the right and safe way to withdrawal the solvent. Overview over all standard withdrawal systems. Suitability of the several withdrawal systems to the different kinds of packaging and packaging size. applications.
  • Brochure: Inorganics on Tap
    Safety accessories enhance user protection, and the document provides recommendations for pack sizes and one-way packaging. Their commitment ensures secure and efficient solvent handling in laboratories.
  • Brochure: Safety Inside
    Discover daily safety, risk prevention and emergency solutions that match your high standards.
 Klucz do butelek dla zakrętek S40 i S28
Klucz do otwierania butelek*
  • Wygodne otwieranie i zamykanie butelek z zakrętkami S40 i S28
  • Doskonale dopasowany do kształtu naszych zakrętek
  • Maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi cieczami
Klucz do pojemników z zakrętkami G2
Klucz do otwierania pojemników*
  • Wygodne otwieranie i zamykanie pojemników z zamknięciami G2 / G3/4 
  • Doskonale dostosowany do specjalnego kształtu
  • Maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi cieczami
Nalewak do szklanych butelek S40 bez uchwytu
Ułatwia nalewanie do butelek szklanych o pojemności 1 l i 2.5l*
  • Łatwe, bezpieczne i wygodne nalewanie do butelek z gwintem S40 bez zintegrowanego uchwytu
  • Nadaje się do wszystkich płynów, takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki
  • Zaciskany bezpośrednio na szyjce butelki
  • Tylko do jednorazowego użytku - należy go wyrzucić wraz z butelką: Maksymalne bezpieczeństwo - unikaj potencjalnego ryzyka pęknięcia! (Niektóre płyny mają działanie rozkładające na materiał wspomagający nalewanie).
Uchwyt zabezpieczający na szklane butelki z piankową wkładką i zakręcaną pokrywką
Bezpieczne nosidełko na szklane butelki 1l / 2,5l i 4l*
  • Bezpieczny transport szklanych butelek, przekraczający wytyczne
  • Optymalna ochrona butelek dzięki bardzo skutecznej wkładce z pianki PE
  • Dodatkowy czas na utylizację w przypadku pęknięcia szkła wewnątrz dzięki materiałom odpornym na chemikalia
  • Nieprzeciekająca górna pokrywa zapobiega niezamierzonemu narażeniu na ciecze i opary
  • Stabilny, szeroki uchwyt zapewniający wygodną obsługę
Mieszanina faz ruchomych HPLC oznakowana zgodnie z DIN EN ISO i GLP
Zestaw etykiet wg. GHS, DIN EN ISO i GLP
  • Kompletna etykieta zgodna z normami GHS, DIN EN ISO i GLP
  • Kompletne informacje dotyczące bezpieczeństwa na pierwszy rzut oka dzięki samoprzylepnym piktogramom i słowom sygnalizacyjnym
  • Nietrwały klej do łatwego usuwania bez pozostawiania śladów
  • Wytrzymała plastikowa etykieta, odporna na chemikalia
Stojak zabezpieczający na butelki HDPE 2,5l
Stojak bezpieczeństwa dla butelek HDPE 2,5l*
  • Stojak stały dla lekkich butelek HDPE 2,5l
  • Dodatkowe bezpieczeństwo, np.np. podczas korzystania z systemu pobierania 1.78178.0001 z butelkami HDPE o pojemności 2,5 l
  • Zapobiega przewróceniu się butelki HDPE o pojemności 2,5 l
Zestaw antystatyczny z 3 kablami w walizce
Urządzenie antystatyczne
  • Bezpieczne i prawidłowe uziemienie metalowych pojemników z rozpuszczalnikami o pojemności 10 l i większej
  • Oddzielne uziemienie wszystkich komponentów
  • Trzy kable dla najwyższej elastyczności podczas wszystkich etapów pracy
  • Walizka do bezpiecznego i profesjonalnego przechowywania kabli.Uziemienie umożliwia rozładowanie elektryczności statycznej, aby uniknąć eksplozji i ryzyka pożaru
  • Trzy kable dla najwyższej elastyczności podczas wszystkich etapów pracy
  • Walizka do bezpiecznego i profesjonalnego przechowywania nieużywanych kabli
  • Długość kabla: 2 m
* Nadaje się tylko do butelek i pojemników Merck.