Przygotowanie próbki analitycznej
Nasza oferta w zakresie przygotowania i oczyszczania próbek obejmuje produkty do ekstrakcji do fazy stałej (SPE), QuEChERS, mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME), monitorowania powietrza, rozkładu próbek, technik oczyszczania i pułapkowania, chromatografii flash i LPLC. Nasza wszechstronna oferta obejmuje produkty do klinicznego, farmaceutycznego i środowiskowego przygotowania próbek, usuwania fosfolipidów, analizy próbek dioksyn i PCB oraz rurki desorpcyjne i wkłady adsorbentów do aktywnego i pasywnego pobierania próbek powietrza.
Wysokiej jakości produkty do monitorowania powietrza służące do wykrywania i pomiaru narażenia na gazy, opary i cząstki w otoczeniu, powietrzu wewnętrznym i środowisku pracy. Nasza gama produktów obejmuje aktywne, pasywne i całe urządzenia do pobierania próbek powietrza; pompy do pobierania próbek powietrza i powiązane akcesoria.
Filtry strzykawkowe Millex® są dostępne w formatach sterylnych i niesterylnych, oferowane w wielu opcjach membran i obudów, aby zapewnić kompatybilność z wieloma rozpuszczalnikami i typami próbek do zastosowań, w tym HPLC, UHPLC i testów rozpuszczania
Metoda oczyszczania i pułapkowania jest stosowana do analizy lotnych związków organicznych (LZO) w próbkach wodnych poprzez oczyszczanie próbki gazem obojętnym i przenoszenie lotnych analitów do pułapki adsorpcyjnej w chromatografie gazowym (GC).
Produkty obejmują kartridże, szklane probówki, płytki 96-dołkowe, probówki QuEChERS (dyspersyjne SPE), SPE online i kolektory próżniowe do wszystkich potrzeb naukowych.
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to bezrozpuszczalnikowa technika przygotowywania próbek. Zobacz naszą pełną ofertę produktów SPME. Nasze innowacyjne produkty do SPME obejmują inteligentne włókna SPME, włókna z rdzeniem nitinolowym i BioSPME.
Nasz EXtrelut® NT upraszcza ekstrakcję ciecz-ciecz (LLE) poprzez zastąpienie lejków separacyjnych. Ten jednoetapowy proces bez emulsji jest łatwy w obsłudze i odpowiedni do analizy metali śladowych, przy minimalnym zużyciu rozpuszczalnika, wysokiej czystości między partiami, powtarzalności i współczynniku odzysku.
Szeroki wybór szklanych, ze stali nierdzewnej i plastikowych uchwytów filtrów do użytku z filtrami membranowymi z ciętymi dyskami do filtracji cieczy i gazów, w tym uchwyty filtrów strzykawkowych, obudowy filtrów liniowych i uchwyty filtrów do filtracji próżniowej i ciśnieniowej.
Membrany Millipore® wspierają filtrację laboratoryjną w sektorach akademickim, farmaceutycznym i przemysłowym od lat 50-tych XX wieku. Oferujemy szeroką gamę membran chemicznych, w tym mieszane estry celulozy MF-Millipore®, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS polieterosulfon, a także hydrofilowy i hydrofobowy PTFE.