Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
Quality Segment
concentration
0.1 M KOH in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.
- Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.
- As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.
- Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.1 M KOH in water (0.1N) | concentration 43.0-47.0 wt. % (KOH basis, by HCl, titration), 45 wt. % in H2O | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61699-1L | 04061837811159 |