Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161700
Concentration:
14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O
Form:
liquid
379,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
1.4-1.6
solubility
water: soluble at 20 °C
suitability
application tested
General description
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate
Application
Metrohm IC application note AN-C-151: Separation of standard cations in five minutes.
Preparation Note
Prepared with nitric acid, dipicolinic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Disclaimer
May form precipitation at storage below room temperature.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O | concentration 17 mM Dipicolinic acid in H2O, 17 mM HNO3 in H2O | concentration 0.1 M HNO3 in water (0.1N) | concentration 0.02 M C7H5NO4 in water (0.04N) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| pH 1.4-1.6 | pH - | pH - | pH - |
| solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble at 20 °C | solubility water: soluble | solubility - |
| suitability application tested | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 61819-25G | 04061832700922 |
| L8000-1KG | 04061833965801 |
| W329703-1KG-K | 04061835566921 |
| 1053600025 | 04022536063492 |
| 8160090025 | 04022536423531 |
| L8912-25G | 04061833966280 |
| L8912-10MG | 04061833966266 |
| PMB3004-1KG | 04065273667110 |
| 4330-100GM | 04055977210200 |
| 1357001-200MG | 04061838730947 |
| L8000-25G | 04061835367221 |
| W329703-100G-K | 04061837529603 |
| W329703-SAMPLE-K | 04061834356301 |
| W329703-5KG-K | 04061834397557 |
| PHR1105-1G | 04061835233021 |