Merck
72784
Supelco
Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 72 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 7
Synonim(y):
Sodium carbonate solution
Wybierz wielkość
1 L
341,00 zł
2.5 L
679,00 zł
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
341,00 zł
2.5 L
679,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
72 mM Na2CO3 in H2O
metody
ion chromatography: suitable
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Zastosowanie
Metrohm IC application note AN-S-345 :ß-Glycerophosphateand L-malate in a pharmaceutical formulation.
Metrohm IC application note AN-S-312 :Disinfectionbyproducts and standard anions according to EPA 300.1 A & B on 930 CompactIC Flex.
Metrohm IC application note AN-S-303 :Anions in KOH (50%) applying Inline Neutralization and intelligent Partial LoopInjection Technique (MiPT).
Powiązanie
Visit the IC Portal to learn more
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared with sodium carbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukiyo Sato et al.
PloS one, 9(6), e99041-e99041 (2014-06-11)
The accumulation of RCY1 protein, which is encoded by RESISTANCE TO CMV(Y) (RCY1), a CC-NB-LRR class R-gene, is tightly correlated with the strength of the resistance to a yellow strain of Cucumber mosaic virus [CMV(Y)] in Arabidopsis thaliana. In order
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Dries Vandamme et al.
Bioresource technology, 105, 114-119 (2011-12-21)
Microalgae hold great potential as a feedstock for biofuels or bulk protein or treatment of wastewater or flue gas. Realising these applications will require the development of a cost-efficient harvesting technology. Here, we explore the potential of flocculation induced by
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
J I Cacho et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 146-153 (2012-06-12)
This paper describes a method for the simultaneous determination of bisphenol A (BPA), bisphenol F (BPF), bisphenol Z (BPZ) and biphenol (BP), using stir bar sorptive extraction (SBSE) in combination with thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS). Several parameters affecting both