Analiza strukturalna białek
Funkcja białka jest bezpośrednio zależna od jego struktury, interakcji z innymi białkami oraz lokalizacji w komórkach, tkankach i narządach. Struktura i funkcja białek jest badana na dużą skalę w proteomice, która umożliwia identyfikację biomarkerów białkowych związanych z określonymi stanami chorobowymi i zapewnia potencjalne cele leczenia terapeutycznego. Zrozumienie struktury białek i mapowanie ich lokalizacji, poziomów ekspresji i interakcji dostarcza cennych informacji, które można wykorzystać do wnioskowania o funkcji białek.
- Struktura białek
- Określanie struktury białek
- Mapowanie białek
Powiązane artykuły techniczne
- Tabela referencyjna aminokwasów i produkty zaspokajają różnorodne potrzeby eukariotyczne.
- Atlas białek ludzkich ma na celu mapowanie wszystkich białek ludzkich w komórkach, tkankach i narządach oraz zapewnienie otwartego dostępu do informacji w celu lepszego zrozumienia biologii człowieka i chorób.
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Białka zakotwiczone w GPI, występujące w różnych organizmach, są połączone z błonami za pomocą wiązań fosfodiestrowych, kluczowych dla funkcji komórkowych.
- Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
- Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
- Zobacz wszystkie (12)
Powiązane protokoły
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Protein Structural Analysis
- Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
- Zobacz wszystkie (2)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Struktura białka
Struktura białka jest określana przez sekwencję aminokwasów, które składają się na białko i sposób, w jaki białko składa się w bardziej złożone kształty.
- Struktura podstawowa jest definiowana przez sekwencję aminokwasów białka.
- Struktura drugorzędowa jest definiowana przez lokalne interakcje odcinków łańcucha polipeptydowego, które mogą tworzyć α-heliksy i β-sheets poprzez interakcje wiązań wodorowych.
- Struktura trzeciorzędowa definiuje ogólną trójwymiarową strukturę białka.
- Struktura czwartorzędowa określa, w jaki sposób wiele podjednostek białka oddziałuje ze sobą, tworząc większe kompleksy.
Określanie struktury białek
Określanie trójwymiarowych struktur białek w rozdzielczości atomowej jest przydatne w wyjaśnianiu funkcji białek, projektowaniu leków opartych na strukturze i dokowaniu molekularnym.
- NMR: Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) jest wykorzystywana do uzyskiwania informacji o strukturze i dynamice białek. W NMR przestrzenna lokalizacja atomów jest określana przez ich przesunięcia chemiczne. W przypadku NMR białka są zazwyczaj znakowane stabilnymi izotopami (15N, 13C, 2H) w celu zwiększenia czułości i ułatwienia dekonwolucji strukturalnej. Etykiety izotopowe są zwykle wprowadzane poprzez dostarczanie izotopowo znakowanych składników odżywczych do pożywki wzrostowej podczas ekspresji białka.
- Krystalografia rentgenowska: Krystalografia rentgenowska białek może być stosowana do uzyskania trójwymiarowej struktury białek poprzez dyfrakcję rentgenowską skrystalizowanych białek. Kryształy są hodowane poprzez wysiewanie wysoce skoncentrowanego białka w roztworach, które promują wytrącanie, z uporządkowanymi kryształami białka tworzącymi się w odpowiednich warunkach. Promienie rentgenowskie są kierowane na kryształ białka, który rozprasza promienie rentgenowskie na detektorze elektronicznym lub filmie. Kryształy są obracane, aby uchwycić dyfrakcję w trzech wymiarach, umożliwiając obliczenie położenia każdego atomu w skrystalizowanej cząsteczce za pomocą transformaty Fouriera.
Mapowanie białek
Mapowanie lokalizacji i poziomu ekspresji białek w określonych komórkach, tkankach i narządach pomaga w funkcjonalnym badaniu proteomu. Przestrzenna dystrybucja białek jest kluczem do ich funkcji, a niewłaściwa lokalizacja lub ekspresja wywołuje różne stany chorobowe. Projekty mapowania, takie jak Human Protein Atlas, zapewniają zasoby proteomiczne do odkrywania biomarkerów i pomagają w zrozumieniu patologii chorób. Mapowanie interaktomu pomaga zdefiniować interakcje molekularne zachodzące na poziomie komórkowym, pomagając w zrozumieniu funkcji białek i zapewniając cenne potencjalne cele leków na choroby.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Bulletin: ISOGRO Media
This technical bulletin is from ISOGRO Media, providing information on stable isotope enrichment of proteins for NMR spectroscopy.