Przejdź do
86863
Tetrabutylammonium hydroxide solution
greener alternative
53.5-56.5% in H₂O, soltuion
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Concentration:
53.5-56.5% in H2O
Form:
liquid
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide solution, 53.5-56.5% in H2O
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
53.5-56.5% in H2O
impurities
≤0.2% halides (as bromide)
density
0.995 g/cm3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
functional group
amine
greener alternative category
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
The product is 53.5-56.5% solution of tetrabutylammonium hydroxide in H2O. Tetrabutylammonium hydroxide has been synthesized from tetrabutylammonium iodide. TBAOH dissolved in anhydrous isopropyl alcohol is widely employed as titrant for weak acids.
Application
Tetrabutylammonium hydroxide solution (TBAOH) may be used in the following studies:
  • For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.[1]
  • As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
  • Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17878023018986880
concentration
53.5-56.5% in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
1.0 M in methanol
concentration
~40% in H2O (~1.5 M)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.995 g/cm3
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.83 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/cm3
impurities
≤0.2% halides (as bromide)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤3% halides (as bromide)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)
Tetrabutylammonium hydroxide as titrant in nonaqueous media.
Harlow GA, et al.
Analytical Chemistry, 28(5), 787-791 (1956)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
86863-100ML04061833041918
86863-500ML04061833041932