Merck
Badanie ścieków i wody procesowej
Oczyszczalnia ścieków i wody technologicznej
Oczyszczanie ścieków i wody technologicznej jest niezbędne do ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a także do utrzymania wydajności procesów przemysłowych. Regularne testy analityczne ścieków na różnych etapach oczyszczania są wymagane przez większość organów regulacyjnych. Zazwyczaj analizowana jest również zawartość chemiczna wody procesowej używanej w kotłach i chłodnicach.
Powiązane artykuły techniczne
Powiązane protokoły
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Oczyszczanie i analiza ścieków
W celu ochrony środowiska i społeczności, prawie wszystkie rządy wymagają oczyszczania i testowania ścieków komunalnych z gospodarstw domowych i ścieków przemysłowych z zakładów chemicznych, farmaceutycznych, spożywczych, napojów i innych zakładów produkcyjnych. Proces oczyszczania ścieków obejmuje cztery główne etapy. Wstępne oczyszczanie usuwa ze ścieków wszystkie duże i osiadłe ciała stałe. Oczyszczanie wtórne wykorzystuje przyspieszony wzrost mikrobiologiczny w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych. 
Oczyszczanie trzeciorzędowe wykorzystuje połączenie procesów chemicznych i biologicznych w celu zmniejszenia obciążenia ścieków substancjami odżywczymi. Oczyszczanie czwartorzędowe usuwa szczególnie trudne pojawiające się zanieczyszczenia, takie jak związki farmaceutyczne lub inne złożone cząsteczki. Testy analityczne na każdym etapie są wymagane do monitorowania kluczowych parametrów chemicznych, takich jak związki azotu, fosforany i chlor.
Testowanie wody procesowej i chłodzącej
Analiza wody chłodzącej i kotłowej jest niezbędna dla elektrowni i producentów przemysłowych, takich jak firmy chemiczne, farmaceutyczne, techniczne lub spożywcze. Monitorowanie zawartości krzemianów, wapnia i magnezu jest niezbędne, ponieważ tworzą one osady kamienia, co prowadzi do wyższych kosztów konserwacji i przestojów. Dodatkowo, zawartość żelaza jest również monitorowana jako wskaźnik korozji systemu. Zazwyczaj etap demineralizacji jest wykonywany poprzez przepuszczenie wejściowej wody źródłowej przez odstojnik przed wejściem do zbiornika wody zasilającej. Woda jest dalej kondycjonowana i wysyłana do kotła lub pętli chłodnicy w celu napędzania turbin lub innych działań.
Technologie testowania wody ściekowej i procesowej
Agencje regulacyjne, takie jak U. S. Environmental Protection Agency (USEP), Agencja ds.Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA), wymagają stosowania oficjalnych metod podczas testowania wody pitnej (ustawa o bezpiecznej wodzie pitnej) i ścieków (ustawa o czystej wodzie). Metody te wymagają badań mikrobiologicznych za pomocą technik hodowlanych lub molekularnych oraz badań chemicznych za pomocą spektrofotometrii, pH, przewodności i analizy zmętnienia. Metody o wyższej czułości, które analizują śladowe zanieczyszczenia w wodzie, ściekach lub rozpuszczalnych w kwasach ciałach stałych, opierają się na wykrywaniu na niskim poziomie ppb za pomocą ICP-MS lub ICP-AES.