Merck
Fotokatalizatory
Fotoreaktor w laboratorium syntezy organicznej do katalizy fotoredoksowej
Kataliza fotoredoks to potężne narzędzie w organicznej syntezie chemicznej, które wykorzystuje światło widzialne do zasilania reakcji chemicznej. Powszechne zastosowanie katalizy fotoredoks w świetle widzialnym zależy od dostępu do fotokatalizatorów i niezawodnego źródła światła. Z przyjemnością wspieramy Twoje wysiłki w zakresie fotokatalizy, aby tworzyć nowe wiązania i szybko składać złożone produkty.  
Chemicy od dawna zmagają się z odtwarzalnością w chemii fotoredoks. Zarówno zróżnicowane konfiguracje reakcji, jak i indywidualne reakcje przeprowadzane przy użyciu tej samej konfiguracji mogą być trudne. Nasz nowy sprzęt laboratoryjny ma na celu złagodzenie tych problemów poprzez zapewnienie fotoreaktorów dla każdego etapu rozwoju reakcji, zapewniając jednocześnie wysoki poziom spójności w reakcjach fotokatalitycznych i między seriami.
Czytaj więcej
 Nasze fotoreaktory służą jako niezawodne źródła światła widzialnego  do różnych zastosowań i skal reakcji: 
  • Zestaw startowy Photo KitAlysis jest idealny do badań przesiewowych 24 jednoczesnych reakcji fotokatalitycznych w mikroskali w celu optymalizacji reakcji.
  • Równoległy fotoreaktor SynLED umożliwia reakcje na małą skalę w celu szybkiego generowania bibliotek poprzez prowadzenie 16 jednoczesnych reakcji w 2 fiolkach.
  • Penn PhD łączy oświetlenie LED, mechaniczne mieszanie i chłodzenie w jednym urządzeniu, akceptując jednocześnie fiolki reakcyjne o pojemności od 1 ml do 40 ml, umożliwiając chemikom usprawnienie sekwencji syntetycznych.
  • Bio-fotoreaktor BPR200 wykorzystuje oświetlenie LED i samo-chłodzący radiator do zastosowań w równoległych reakcjach fotoredoks, kowalencyjnym znakowaniu biomolekuł i eksperymentach z wykorzystaniem żywych komórek.
  • LightOx PhotoReact 365 zapewnia oświetlenie UV odpowiednie do fotochemicznych i fotobiologicznych reakcji przesiewowych o wysokiej wydajności.
Zobacz naszą artykuł techniczny dotyczący fotokatalizy, aby określić, który fotoreaktor jest najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb.
Dzięki stale rosnącemu portfolio katalizatorów akrydynowych, irydowych i rutenowych oraz innych organicznych fotokatalizatorów i ligandów niezawierających metali, zapewniamy szeroką gamę złożonych katalizatorów fotoredoks do każdego projektu reakcji. Nasze zestawy przesiewowe KitAlysis™ umożliwiają chemikom szybkie i skuteczne znalezienie dobrych warunków reakcji dla szerokiego zakresu reakcji katalizowanych fotoredoksem.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
  • Kataliza fotoredoks w świetle widzialnym
    Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.
  • Photoredox Catalysis Guide
    Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
  • Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
    Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.