Merck
Normy dotyczące pestycydów
Na tym zdjęciu widzimy traktor nad farmą, na której wykonywane są prace rolnicze.
Pestycydy są substancjami chemicznymi, biologicznymi (takimi jak wirusy, bakterie, środki przeciwdrobnoustrojowe, środki dezynfekujące itp.) lub mieszaniną materiałów przeznaczonych do zapobiegania, niszczenia, odstraszania lub łagodzenia szkodników. Są one stosowane w celu wyeliminowania docelowych szkodników, takich jak owady, gryzonie, chwasty, bakterie, patogeny roślin, mięczaki, nicienie (glisty), pleśń, grzyby i wszelkie drobnoustroje, które niszczą mienie, powodują uciążliwości, rozprzestrzeniają choroby lub są wektorami chorób. 
Pozostałości tych pestycydów mogą znaleźć się w powietrzu, glebie, wodzie i żywności. Dzięki naszym materiałom referencyjnym dotyczącym pestycydów można dokładnie monitorować jakość gleby, wody i żywności zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. 
Wyświetl polecane produkty:
Pestycydowy standard analityczny (PESTANAL®)
Pestycydowe wzorce analityczne PESTANAL® są specjalnie zaprojektowane do rutynowych analiz lub testów przesiewowych, wybierz z naszej szerokiej gamy czystych lub roztworowych wzorców. Nasz asortyment czystych pestycydów obejmuje substancje macierzyste wraz z rosnącą listą metabolitów. Aby zapewnić najwyższą przejrzystość każdego zakupu, dostarczamy certyfikat analizy z datą ważności, a także chromatogram produktu.
Pestycydy znakowane izotopami
Spektrometria mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) jest często stosowana do określania efektów matrycy i błędu wyniku spowodowanego utratą analitu. Technika ta wykorzystuje fakt, że związki znakowane izotopami mają identyczne właściwości fizyczne jak nieznakowane analogi. Nadal można je rozróżnić w spektrometrii mas, dodając do próbki przed procesem przygotowania analog znakowany izotopem, a straty materiału podczas przygotowania można łatwo określić i skompensować. Oferujemy rosnące portfolio zarówno czystych materiałów, jak i roztworów znakowanych 13C, 15N lub D.
Pestycydowy materiał referencyjny
Nasze pestycydowe materiały referencyjne są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 dla ich wartości właściwości przy użyciu qNMR lub metody bilansu masowego. W związku z tym te materiały referencyjne pomagają uzyskać mierzalne, dokładne i identyfikowalne wyniki.
Materiał referencyjny z certyfikatem pestycydów (TraceCERT®)
Nasze szybko rozwijające się Gama produktów TraceCERT®. składa się z coraz większej liczby CRM dla pestycydów, certyfikowanych zgodnie z ISO/IEC 17025 i ISO 17034 i identyfikowalnych z NIST SRM. Mogą być one wykorzystywane jako wzorce kalibracyjne, wzorce wewnętrzne lub zastępcze, roztwory wzbogacające lub laboratoryjne próbki kontrolne. Pestycydy są dostępne w postaci czystego materiału, mieszanin jedno- lub wieloskładnikowych.
Metabolity pestycydów
Nowoczesne pestycydy po zastosowaniu mają tendencję do szybkiej degradacji zarówno ze względu na właściwości fizykochemiczne, jak i biotransformację. W rezultacie pozostałości pestycydów w próbkach mogą pozostać niewykryte lub wykryte w bardzo niskich stężeniach. Istotne jest monitorowanie metabolitów pestycydów w celu udokumentowania ich wcześniejszego użycia. Nasze stale poszerzane portfolio metabolitów pestycydów obejmuje różne klasy jakości (standard analityczny, materiał referencyjny, certyfikowany materiał referencyjny), dostępne w różnych formatach (czyste, roztwory).